Merck
H9950
Hanahan′s Broth (SOB Medium)
Liquid microbial growth medium
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352200
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
Molecular Biology
sterility
sterile; 0.2 μm filtered
form
liquid
suitability
suitable for nonselective for Escherichia coli and Coliforms
storage temp.
room temp
General description
Hanahan′s (SOB) media is a highly-referenced microbial growth medium used for the cultivation of E. coli. This nutrient-rich microbial broth contains peptides, amino acids, water-soluble vitamins, and carbohydrates.
Application
Suitable for non-selective cultivation of E. coli strains for cloning, DNA plasmid production and production of recombinant proteins. Also suitable for selective cultivation when appropriate antibiotics are added.
Features and Benefits
Hanahan′s (SOB) media provides:
  • Filter-sterilized, ready-to-use format
  • Convenient package size
  • Standard formulation
Physical form
20 g/L Tryptone
5.0 g/L Yeast Extract
10mM NaCl
2.5mM KCl
10mM MgCl2
10mM MgSO4
Other Notes
20 g/L Tryptone
5.0 g/L Yeast Extract
10mM NaCl
2.5mM KCl
10mM MgCl2
10mM MgSO4
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Hanahan′s Broth (SOB Medium)
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)