Merck
I9516
2-Propanol
≥99.5%, for molecular biology, suitable for RNA extraction, DNA extraction, BioReagent
Synonym(s):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
(CH3)2CHOH
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
60.10
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
200-661-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635639
Assay:
≥99.5%
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
Bp:
82 °C (lit.)
Vapor pressure:
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
ชื่อสินค้า
2-Propanol, BioReagent, ≥99.5%, Molecular Biology
grade
Molecular Biology
Quality Level
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
impurities
≤0.2% water
water
color
colorless
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
solubility
water: soluble (completely)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for precipitation of nucleic acids
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Isopropanol is a clear, colorless, polar organic solvent commonly used in chemistry and molecular biology laboratories. It will dissolve a wide range of chemicals, and evaporates quickly. This product (2-propanol) is designated as molecular biology grade and is suitable for the precipitation of nucleic acids.
Protocols for the use of isopropanol:
  • DNA precipitation from mammalian tissue, ethidium bromide extraction from DNA samples, and RNA isolation from cells and tissues.
  • Protein crystallization.
  • Isolate retinoids from biological matrices for HPLC and HPLC-MS analysis.
Application
2-Propanol has been used:
  • in DNA and RNA extraction
  • for determination of hydroxyproline levels(The Merck Index, 12th ed)
  • for checking cell viability by MTT assay
  • in microarray hybridization
Suitable for use in DNA precipitation using standard protocols. Also suitable as a solvent for making solutions for molecular biology applications.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ 2-Propanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
ไตรรีเอเจนต์ช่วยให้สามารถแยกดีเอ็นเออาร์เอ็นเอและโปรตีนได้พร้อมกันด้วยคำแนะนำในการเตรียมตัวอย่างและการแก้ไขปัญหา
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
บทความ
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Isopropanol เป็นตัวทำละลายอินทรีย์ขั้วโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านเคมีชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
Isopropanol is a polar organic solvent that is widely used in chemistry, biochemistry and molecular biology
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
M J Romão et al.
European journal of biochemistry, 215(3), 729-732 (1993-08-01)
The Desulfovibrio gigas aldehyde oxidoreductase contains molybdenum bound to a pterin cofactor and [2Fe-2S] centers. The enzyme was characterized by SDS/PAGE, gel-filtration and analytical ultracentrifugation experiments. It was crystallized at 4 degrees C, pH 7.2, using isopropanol and MgCl2 as
Christudas Morais et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 25(5), 1462-1474 (2009-12-29)
Renal cell carcinoma (RCC) is a highly metastatic and lethal disease with few efficacious treatments. Many studies have shown that the ubiquitous transcription factor nuclear factor kappa B (NF-kappaB) plays a key role in the development and progression of many
F Yang et al.
Journal of molecular biology, 288(3), 403-412 (1999-05-18)
The crystal structure of cyanovirin-N (CV-N), a protein with potent antiviral activity, was solved at 1.5 A resolution by molecular replacement using as the search model the solution structure previously determined by NMR. The crystals belong to the space group