Merck
M3148
2-Mercaptoethanol
Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
Synonym(s):
β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylene glycol
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
HSCH2CH2OH
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
78.13
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-464-6
Beilstein/REAXYS Number:
773648
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
Molecular Biology
Quality Level
vapor density
2.69 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
assay
99% (GC/titration)
form
liquid
expl. lim.
18 %
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
14.3 M (pure liquid)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
refractive index
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 1 mL/mL
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Application
BME is suitable for reducing protein disulfide bonds prior to polyacrylamide gel electrophoresis and is usually included in a sample buffer for SDS-PAGE at a concentration of 5%. Cleaving intermolecular (between subunits) disulfide bonds allows the subunits of a protein to separate independently on SDS-PAGE. Cleaving intramolecular (within subunit) disulfide bonds allows the subunits to become completely denatured so that each peptide migrates according to its chain length with no influence due to secondary structure.
Reducing agent
β-mercaptoethanol or 2-mercaptoethanol has been used:
  • as a supplement in Roswell Park Memorial Institute (RPMI)-1640 medium to culture DT40 cells (chicken B cell line)
  • to lyse NuLi-1 (Normal Lung, University of Iowa-1) cells
  • to trypsinize mouse embryonic stem cells
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ 2-Mercaptoethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Heart
คลาสการจัดเก็บ
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
โปรโตคอล
โปรโตคอลการทดสอบ MTT สำหรับการวัดความสามารถในการมีชีวิตของเซลล์การแพร่กระจายและความเป็นพิษต่อเซลล์ คำแนะนำสำหรับการเตรียมน้ำยา MTT และตัวอย่างของการใช้งาน
ทำการวิเคราะห์สีสำหรับปริมาณที่ไม่มีกัมมันตภาพรังสีของการเพิ่มขึ้นของเซลล์ความสามารถในการมีชีวิตและความเป็นพิษต่อเซลล์ของเซลล์ที่ถูกเกาะติดหรือเซลล์แขวนลอยที่เพาะเลี้ยงในไมโครเพลท 96 หลุม
หน้านี้จะแสดงและกล่าวถึงสามโปรโตคอลสำหรับการลอกและการตรวจสอบเยื่อหุ้มแถบตะวันตก
ดูโปรโตคอลทั้งหมด
Reduced Innate Immune Response to a Staphylococcus aureus Small Colony Variant Compared to Its Wild-Type Parent Strain
Judy J
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 6, 187-187 (2016)
A subset of platinum-containing chemotherapeutic agents kills cells by inducing ribosome biogenesis stress
Peter M Bruno
Nature Medicine, 23 (2017)
Kotaro Fujii et al.
Nature communications, 8, 14443-14443 (2017-02-15)
The degree and dynamics of translational control during mammalian development remain poorly understood. Here we monitored translation of the mammalian genome as cells become specified and organize into tissues in vivo. This identified unexpected and pervasive translational regulation of most