เลือกขนาด
About This Item
Product Name
3α,21-Dihydroxy-5α-pregnan-20-one, ≥95%
InChI key
CYKYBWRSLLXBOW-GDYGHMJCSA-N
InChI
1S/C21H34O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h13-18,22-23H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
assay
≥95%
form
powder
Quality Level
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
rat ... Gabra2(29706)
Application
- as an γ-aminobutyric acid type A receptor (γ-GABAA) agonist in voltage-clamp measurements studies in Xenopus oocytes
- to test its effect on the spike-wave discharges (SWD) finasteride-treated rats
- in electrophysiological studies with dentate granule cells (DGCs) post controlled cortical impact (CCI) -induced brain injury
Biochem/physiol Actions
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค