Merck
RAB1306
Human CA5B ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
เข้าสู่ระบบ to View Organizational & Contract Pricing.
เลือกขนาด
About This Item
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
ให้เราช่วยเหลือ
Product Name
Human CA5B ELISA, for serum, plasma and cell culture supernatants
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CA5B(11238)
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
คลาสการจัดเก็บ
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our เอกสาร section.
ดูห้องสมุดเอกสาร
ทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของเราล้วนมีประสบการณ์ในสาขาการวิจัยทุกด้าน ได้แก่ ชีววิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์ทางเคมี โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค