Merck
S4447
α-Synuclein E46K human
recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonym(s):
NACP (Non-a-beta component of Alzheimer disease amyloid, precursor), PARK1, PARK4, PD1, non A4 component of amyloid precursor
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
apparent mol wt 19-20 kDa
UniProt accession no.
compatibility
for use with ABI StepOnePlus
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Biochem/physiol Actions
Among the familial mutations of α-synuclein in Parkinson′s disease, E46K has the greatest potential to aggregate. This mutation is a 188G-A tran­sition resulting in a Glu46-to-Lys (E46K) substitution in the amino-terminal region of the protein.
Deposition of α-synuclein as fibrillary tangles is a hallmark of certain neurodegenerative diseases including Parkinson′s. Among the familial mutations of α-synuclein, E46K has the greatest potential to aggregate.
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Instructions