Merck
SL2
Sigmacote®
siliconizing reagent for glass and other surfaces
Synonym(s):
chlorinated organopolysiloxane in heptane, siliconizing reagent for glass
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
synthetic
Quality Level
color
colorless
density
0.68 g/cm3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Sigmacote® is a solution of a chlorinated organopolysiloxane in heptane that readily forms a covalent, microscopically thin film on glass. The film repels water, retards the clotting of blood or plasma, and prevents surface adsorption of many basic proteins. Ready to use without dilution; reusable if kept free of moisture.
Application
Sigmacote® has been used to prevent adhesion of the growth factors to plasticware. It has also been used to coat coverslip in order to prevent the adhesion of larval brain during squashing.
Biochem/physiol Actions
Sigmacote® is ideal for glass, ceramics and fiber optics. It is used to treat GC injection glass inserts.
Legal Information
Sigmacote is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับเลือดอวัยวะที่สร้างเลือดและโรคเลือดรวมถึงการรักษาการป้องกันและคราบและสีย้อมที่ใช้ในการทดสอบทางโลหิตวิทยา
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Comparative analysis of satellite DNA in the Drosophila melanogaster species complex
Jagannathan M, et al.
G3 (Bethesda, Md.), g3-116 (2016)
Isolation of adult stem cells and their differentiation to Schwann cells
Progenitor Cells, 47-57 (2012)
Analysis of protein S-acylation by gas chromatography-coupled mass spectrometry using purified proteins
Sorek, Nadav and Yalovsky, Shaul
Nature Protocols, 5(5), 834-834 (2010)