ชื่อสินค้า
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for Membranes, ready to use solution
Quality Level
form
liquid
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- enzyme-linked immune absorbent spot (ELISPOT) assay
- as a substrate for IgG peroxidase
- in the visualization of immunocomplexes
Physical form
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for Membranes
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
บทความ
ระบบซับสเตรต NBT-BCIP ช่วยในการย้อมสีตะวันตกและการย้อมสีทางภูมิคุ้มกันทำให้เกิดผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ไม่ละลายน้ำสีฟ้า - ม่วง
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
This discussion will highlight some of these methodologies, namely, the use of Multiple Reaction Monitoring (MRM) and Protein-AQUA.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
General Information