เกี่ยวกับสินค้านี้
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Level
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
20,100 Da
concentration
10 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
balanced salt solution: 1 mg/mL, concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow, phosphate buffer: 10 mg/mL, water: 10 mg/mL, serum-free medium: soluble
suitability
suitable for
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
Glycine max (soybean) ... KTI3(547831)
Application
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean) was used for the following applications:
- Filteration and seeding of dispersed acini
- Relative quantification of phospho-tau and immunoblotting analysis
- Subcloning and transformation of VIL-4 and IL-4 cDNA, and protein expression and purification (trypsin inhibitor form glycine max is used as positive control).
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Solutions can retain activity when stored short-term at 2-8° C. Solutions are stable in frozen aliquots at -20°C.
Other Notes
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
โปรโตคอล
โปรโตคอลการสร้างเนื้องอกแบบทีละขั้นตอนที่สามารถใช้ในการสร้าง spheroids เซลล์มะเร็ง 3 มิติ
Trypsin มักใช้สำหรับการแยกเซลล์ที่เกาะติดออกจากพื้นผิว มีโซลูชัน trypsin ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของสายเซลล์เฉพาะของคุณ
โซลูชัน StableCell ™ Trypsin ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำการถอดเซลล์เป็นโซลูชัน trypsin มาตรฐานโดยไม่จำเป็นต้องแบ่ง, แช่แข็งและละลาย ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากก่อนที่จะส่งผ่าน