Merck
การผลิตแบบต่อเนื่องในยาเม็ดและยาเม็ดเคลือบ
เม็ดละลายที่แสดงถึงอัตราการละลายที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการละลายของสารออกฤทธิ์ที่ดีขึ้น
การผลิตแบบต่อเนื่อง (CM) เป็นแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมผลิตยาเม็ด ซึ่งให้ประโยชน์มากมายทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ – แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายด้วยเช่นกัน
การจัดการวัสดุในสายการผลิต CM ต้องการคุณสมบัติเฉพาะของสารช่วยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการป้อนที่คงที่ เช่น ความไหลที่ดีและคุณภาพที่คงที่จากล็อตหนึ่งไปยังล็อตถัดไป สารช่วยที่มีคุณสมบัติการประมวลผลที่เหมาะสมหรือสารช่วยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ CM มักช่วยให้ลดจำนวนส่วนประกอบของสูตรได้ และผลที่ตามมาคือลดจำนวนสถานีป้อนที่จำเป็นลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการ CM ที่เลือก อาจจำเป็นต้องใช้วัสดุที่สามารถอัดได้โดยตรง หรือวัสดุที่เข้ากันได้กับกระบวนการทำเม็ดด้วยสกรูคู่
ต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือไม่? ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อค้นหาโซลูชันสูตรยา
กลุ่มผลิตภัณฑ์สารช่วยเสริมของเราที่ได้รับการปรับแต่งให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิตยาแบบเม็ด ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตแบบเป็นชุด (CM) รวมถึง:
  • Parteck® LM สารเติมเต็ม/สารยึดเกาะแบบหล่อลื่นตัวเอง สำหรับกระบวนการผลิตเม็ดยาทุกประเภท และเหมาะสำหรับกระบวนการผลิตแบบเป็นชุดและแบบต่อเนื่อง
  • Parteck® M มานนิทอล ที่เหมาะสำหรับการอัดโดยตรง การทำเม็ดแบบแห้ง และการทำเม็ดแบบเปียก รวมถึงการทำเม็ดด้วยเครื่องสกรูคู่
  • Parteck® ODT ระบบสารช่วยผลิตสำหรับรูปแบบยาที่ปล่อยตัวยาเร็วและละลายในปาก
  • Parteck® SRP 80 สารช่วยผลิตที่ออกแบบมาสำหรับการอัดโดยตรง (direct compression) เพื่อสร้างรูปแบบยาที่มีการปล่อยตัวยาอย่างควบคุมได้
  • โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ 4-88 และโพลีเมอร์ Parteck® MXP 4-88 ที่มีคุณภาพอนุภาคถูกปรับให้เหมาะสม เป็นสารยึดเกาะที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำเม็ดแบบสกรูคู่ต่อเนื่อง
ค้นพบวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลการทำงาน
People working at an abstract drug manufacturing system, representing multiple functionalities provided in a single step.
ระบบสารช่วยเติม-สารยึดเกาะที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นตัวเอง สำหรับการผลิตเม็ดยา
คุณสมบัติการไหลที่ยอดเยี่ยม การให้ปริมาณที่สม่ำเสมอ และเวลาการผสมที่มั่นคงและคงที่ในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องและแบบเป็นชุด มีสองเกรดที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านปริมาณสารออกฤทธิ์ (API) และความต้องการการหล่อลื่นที่แตกต่างกัน
A pink and purple umbrella protecting a purple molecule from the rain.
แมนนิทอลขั้นสูงสำหรับทุกเทคโนโลยีการผลิตเม็ดยา
แมนนิทอลที่ได้รับการปรับแต่งอนุภาคเพื่อประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการผลิตเม็ดยาและระบบปล่อยยาอย่างรวดเร็ว มีสองเกรดให้เลือกเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณในกระบวนการอัดโดยตรง การทำเม็ดแบบเปียก การอัดด้วยลูกกลิ้ง และวิธีการแบบ CM เช่น การทำเม็ดด้วยเครื่องสกรูคู่
A hand holding a purple and pink stopwatch on a yellow background.
สารช่วยอัดแบบอัดได้โดยตรงสำหรับยาเม็ดละลายในปาก (ODTs)
ผลิตเม็ดยาคุณภาพสูงที่ออกฤทธิ์เร็ว ด้วยต้นทุนที่ประหยัดกว่าที่เคย เม็ดยาที่แข็งแรง สลายตัวเร็ว ให้ความรู้สึกในปากที่ยอดเยี่ยม พร้อมด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการอัดโดยตรงและการผลิตแบบต่อเนื่อง
A clock and a yellow pill, representing a defined release time of the dosage form.
สูตรยาแบบเม็ดที่ปล่อยยาอย่างค่อยเป็นค่อยไป
การส่งยาแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างเชื่อถือได้ ด้วยสารช่วยที่มีคุณสมบัติพิเศษจากโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA): เหมาะสำหรับการอัดโดยตรง ลดความเสี่ยงจากการปล่อยยาในปริมาณมากในครั้งเดียว มีความสม่ำเสมอระหว่างล็อตการผลิตที่มั่นคง ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตแบบต่อเนื่อง
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม Emprove® พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วน เพื่อช่วยเร่งกระบวนการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดให้เร็วขึ้น เมื่อใดก็ตามที่จำเป็น ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานของตำรายาหลัก