Merck
1.04409
Parteck® LM high
EMPROVE® ESSENTIAL
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
12352107
Quality Segment
grade
GMO free, GMP
description
granulated
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
granular
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
particle size
80-220 μm (d50)
application(s)
continuous manufacturing
solid formulation
tableting
storage temp.
2-25°C
General description
With formulation challenges in mind, we have used particle engineering technologies to develop functional excipients specifically for solid oral dosage forms. The products in our Parteck® portfolio feature unique particle properties tailored for excellent performance in tableting processes, for specific drug delivery technologies, or for solubility enhancement.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Parteck® LM excipient comes with three functions: filler, binder, and lubricant for solid dose formulation. It shows excellent flow properties and allows consistent dosing and robust, constant mixing times in batch and continuous manufacturing processes. It is very well suited for all classical solid dose formulation techniques such as direct compression, roller compaction, dry granulation as well as capsule filling.
Two grades are available: Parteck® LM low for low dose applications and less requirement for lubrication. Parteck® LM high for higher API loads and more demanding cases with regards to lubrication.
Features and Benefits
  • Multifunctional excipient for compression tableting processes – Filler + binder + lubricant
  • Reduces dosing issues in continuous manufacturing
  • Handling robustness supports limitation of overlubrication in batch operation
  • High binding capacity = strong tablets
  • Proven lubrication efficiency
  • Two grades allow for flexibility in formulation development
Packaging
1.04409.1000 / 1 kg / PE bottle
1.04409.9025 / 25 kg / PE bag (in carton)
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP อย่างเคร่งครัดด้วยโปรแกรม Emprove®
เร่งการรับรอง, รักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด, และประหยัดเวลาด้วย Emprove® Dossiers.
Download Dossiers
หมายเหตุ: คุณจะถูกนำไปยัง EmproveSuite.com ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แยกจากกันกับ SigmaAldrich.com และ อาจแตกต่างกัน
ลงทะเบียนฟรีและเข้าถึง Emprove® Dossiers ภายในไม่กี่นาที อัปเกรดแผนการสมัครสมาชิกของคุณเพื่อปลดล็อกเนื้อหาขั้นสูงและปรับแต่งได้ใน Emprove® Suite
ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาใช่ไหม? เยี่ยมชมหน้าความช่วยเหลือของโปรแกรม Emprove®.
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
ดูห้องสมุดเอกสาร
มีปัญหาในการหาผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขล็อต/ชุดใช่หรือไม่?
หมายเลขผลิตภัณฑ์จะถูกรวมกับขนาดบรรจุภัณฑ์/จำนวนเมื่อแสดงบนหน้าเว็บไซต์ (ตัวอย่าง: T1503-25G) กรุณาตรวจสอบว่า คุณกรอกเพียงหมายเลขผลิตภัณฑ์เท่านั้น ในช่อง “หมายเลขผลิตภัณฑ์” (ตัวอย่าง: T1503).
ตัวอย่าง:
T1503
หมายเลขสินค้า
-
25G
ขนาด/จำนวนแพ็ก
ตัวอย่างเพิ่มเติม:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
กรอกข้อมูลในฐานะ 1.000309185)
มีปัญหาหรือไม่ โปรดติดต่อ บริการทางเทคนิค เพื่อความช่วยเหลือ