การอธิบายลักษณะเซลล์ไลน์
การกำหนดลักษณะสายเซลล์เป็นสิ่งจำเป็นโดยหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อยืนยันแหล่งกำเนิดและประวัติของสายพันธุ์ของเซลล์รวมถึงการกำหนดลักษณะและทดสอบตัวตนของสายเซลล์ความเสถียรทางพันธุกรรมและความบริสุทธิ์
ข้อมูลประจำตัว - การทดสอบที่จำเป็นนี้จะยืนยันชนิดของแหล่งกำเนิดและต้องดำเนินการหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้บน Master Cell Bank (MCB) และ End-of Production/Cells at Limit (EOP/CAL)
ความเสถียรทางพันธุกรรม – การประเมินสายเซลล์นี้จะเสร็จสมบูรณ์ในกระบวนการผลิตโดยปกติจะดำเนินการโดยใช้เซลล์จาก MCB เพื่อเปรียบเทียบเซลล์จาก EOP/CAL
ความบริสุทธิ์ –การทดสอบนี้ใช้ในการตรวจจับสารปนเปื้อนที่เป็นไปได้ต่างๆรวมถึงแบคทีเรียเชื้อรา mycoplasma และไวรัส
เราขอแนะนำให้ทำการศึกษาลักษณะของเซลล์ทั้งในสายเซลล์ แมมmalian และ non-mammalian ในขั้นตอนต่างๆของการพัฒนายาและการผลิตรวมถึง:
- Cell Lines
- ธนาคารเซลล์หลัก (MCB) และธนาคารเซลล์ทำงาน (WCB)
- ไวรัสผจญภัย (ในหลอดทดลองและในการทดสอบ vivo)
- เรโทรไวรัส
- ชุดตรวจ MAP/HAP/RAP
- เซลล์สิ้นสุดการผลิต (EOPC)
- สต็อกเมล็ดพันธุ์ไวรัส (VSS)
- วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
ใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเกี่ยวกับความต้องการในการกำหนดลักษณะของสายเซลล์ของคุณ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- Technical Note: SARS-CoV-2 Impact To Biological Drug Products Safety
This technical note is comprised of a review of currently available literature and our recommended SARS-CoV-2 virus detection test methods and susceptibility of common biological host cells to infection.
- Infographic: Cell Line Preparation for Optimal Production
In this infographic, we show the 3 main steps for optimal cell line preparation that will give you peace of mind for your production process.
- Flyer: Cell and Virus Bank Development, Characterization, and Storage You Can Count On
We ensure your cell lines are produced and maintained for optimal production.