Merck
หน้าแรกบริการบริการทดสอบความคงตัว
บริการทดสอบความคงตัว
Stability Testing
โปรแกรมความมั่นคงทางชีววิทยาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
ผลิตภัณฑ์และการบำบัดทางชีวภาพมีคุณสมบัติทางกายภาพเคมีและทางชีวภาพที่เฉพาะเจาะจงซึ่งอาจมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ คุณสมบัติที่สำคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงตามเวลาและภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ ดังนั้นหน่วยงานกำกับดูแลจึงกำหนดให้มีการทดสอบคุณลักษณะคุณภาพที่สำคัญเหล่านี้เพื่อกำหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์และเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ยังคงมีความเสถียรตลอดระยะเวลาการจัดเก็บที่กำหนดไว้ บริการทดสอบตามมาตรฐาน GMP ของเราสามารถช่วยลูกค้าในการพัฒนาและดำเนินการศึกษาระยะยาวระยะสั้นและความมั่นคงที่เร่งขึ้นตามแนวทาง ICH Q5C ในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา
Connect with an Expert
สถิติการติดตามของเรา
4500 ขึ้นไป
เก็บตัวอย่างที่มีความเสถียรในขณะนี้
400 ขึ้นไป
จุดเวลาถูกดึงออกมาเมื่อ 12 เดือนที่ผ่านมา
230 ขึ้นไป
โปรโตคอล Active stability
ร่วมมือกับเราเพื่อลดความเสี่ยงในการทดสอบความเสถียรของคุณ
เราให้บริการทดสอบตามมาตรฐาน GMP ที่ครอบคลุมสำหรับจุดเวลาแต่ละจุดรวมถึงความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบและเทคนิคเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมความเสถียรของคุณตรงตามความต้องการเฉพาะของการบำบัดของคุณ ร่วมมือกับเราเพื่อ:
  • ได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่กว้างขวางของนักวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะสูงของเรา STO ให้ความมั่นใจในความทนทานของวิธีการบ่งชี้ความมั่นคงของคุณ
  • พึ่งพากฎระเบียบและเทคนิคของเรา lguidance เกี่ยวกับทางเลือกของแพคเกจการทดสอบ
  • ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทั่วโลกของเราและความสามารถที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
เราปฏิบัติตามคำแนะนำของ ICH Q5C ในการออกแบบโปรแกรมความมั่นคงและสามารถแนะนำคุณลักษณะคุณภาพที่สำคัญที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการทดสอบความเสถียรตามความคาดหวังของ ICH Q6B:
  • ความเข้ากันได้ (pH, osmolality ความเข้มข้น)
  • บัตรประจำตัว (มวลเหมือนเดิม, การวิเคราะห์กรดอะมิโน, การทำโปรไฟล์ไกลแคน, การทำแผนที่ลำดับ)
  • การทดสอบสิ่งเจือปน (ตัวแปรขนาดตัวแปรค่าใช้จ่าย)
  • Potence/Binding (ตัวรับแกมมา FC, การวิเคราะห์การเชื่อมโยง C1q, การวิเคราะห์ตามเซลล์)
  • ความปลอดภัยทางชีวภาพ (bioburden, endotoxin, sterility)
  • สารตกค้างในกระบวนการ (ผงซักฟอกสารลดแรงตึงผิวโปรตีนตกค้างและดีเอ็นเอ)
ปรับแต่งโปรแกรมความเสถียรตามความต้องการของคุณ
ความเชี่ยวชาญที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
  • ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและกฎระเบียบที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการออกแบบและการดำเนินการของโปรแกรมความมั่นคงของคุณ
  • กระบวนการที่คล่องตัวและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนจากข้อเสนอไปจนถึงการดำเนินการโปรโตคอลเพื่อให้มั่นใจว่าจะตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
  • เทมเพลตที่มีโครงสร้างสำหรับโปรโตคอลความเสถียรเพื่อกำหนดวัสดุสูตรช่วงเวลาเงื่อนไขการจัดเก็บและวิธีการทดสอบ
โปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับโมเลกุลของคุณ
  • มีประสบการณ์ด้านชีววิทยาหลากหลายประเภทรวมถึง mAbs, ADCs, วัคซีน, การรักษาเซลล์, การรักษาด้วยยีน, mRNA/LNP และรูปแบบใหม่อื่นๆ
  • ใช้งานได้ทั่วโลกด้วยสภาพการจัดเก็บที่หลากหลาย
  • Special conditions allowed such as accelerated and stress tests to meet your specific needs
CONNECT WITH AN EXPERT
ขอบคุณที่ให้ความสนใจบอกเราเกี่ยวกับโครงการของคุณและเราจะเชื่อมต่อคุณกับผู้เชี่ยวชาญของเรา