เครื่องแปลงหน่วยความหนาแน่น
ความหนาแน่นเป็นคุณสมบัติทางฟิสิกส์ ซึ่งกำหนดว่ามวลของวัตถุหารด้วยปริมาตรของมัน เพื่อหาความหนาแน่น วิธีที่ดีที่สุดคือวัดมวลและปริมาตรของวัตถุแยกกัน เนื่องจากสารต่าง ๆ มีความหนาแน่นที่แตกต่างกัน ความหนาแน่นจึงสามารถใช้ช่วยระบุชนิดของวัสดุได้ การเปรียบเทียบความหนาแน่นของวัสดุสองชนิดยังสามารถคาดการณ์ได้ว่าสารเหล่านั้นจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร น้ำมีความหนาแน่น 1,000 กก./ม.³ ที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (STP) และถูกใช้เป็นมาตรฐานทั่วไป
ใช้เครื่องคำนวณต่อไปนี้เพื่อแปลงความหนาแน่นที่ทราบแล้วเป็นหน่วยต่าง ๆ