Merck
หน้าแรกการสนับสนุนเครื่องคิดเลขและแอปเครื่องแปลงหน่วยอัตราการไหล
เครื่องแปลงหน่วยอัตราการไหล
อัตราการไหลตามปริมาตรของของไหลถูกนิยามว่าเป็นปริมาตรของของไหลที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดที่กำหนดต่อหน่วยเวลา พื้นที่หน้าตัดคือพื้นที่ที่ของไหลไหลผ่าน อัตราการไหลตามปริมาตรมักถูกวัดในหน่วย "เซนติเมตรลูกบาศก์มาตรฐานต่อนาที" (sccm) สำหรับการไหลผ่านท่อ อัตราการไหลนี้จะเป็นค่าคงที่ สูตรสำหรับอัตราการไหลตามปริมาตรมีดังนี้:
Q=V/t
Q คืออัตราการไหล
V คือ ปริมาตร
t คือเวลา
ใช้เครื่องคำนวณต่อไปนี้เพื่อแปลงอัตราการไหลตามปริมาตรที่ทราบแล้วเป็นหน่วยต่าง ๆ