Merck
หน้าแรกการสนับสนุนเครื่องคิดเลขและแอปเครื่องแปลงหน่วยปริมาตร
เครื่องแปลงหน่วยปริมาตร
ปริมาตรถูกนิยามว่าเป็นพื้นที่สามมิติที่ถูกปิดล้อมโดยขอบเขตหรือถูกครอบครองโดยวัตถุ สูตรการคำนวณปริมาตรของพื้นที่สามมิติต่าง ๆ มีดังนี้:
ลูกบาศก์: a³; โดย a คือความยาวของแต่ละด้าน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า: l × w × h
ทรงกลม: 4/3 π r³
ทรงกระบอก: π × r² × h
กรวย: 1/3 π × r²
ใช้เครื่องคำนวณต่อไปนี้เพื่อแปลงปริมาตรที่ทราบแล้วเป็นหน่วยต่าง ๆ