Merck
หน้าแรกการทดสอบเชื้อโรคและปัจจัยที่ทำให้อาหารเสียคุณภาพความแตกต่างและการตรวจจับ Escherichiacoli, Colifforms และ Enterobacteriaceae
ความแตกต่างและการตรวจจับ Escherichiacoli, Colifforms และ Enterobacteriaceae
Jvo Siegrist
Analytix , Volume 8 Article 4
เรานำเสนอสื่อวัฒนธรรมที่มีการย่อยและขาดน้ำ (DCM) ในหลากหลายสูตร fหรือ การเพิ่มคุณค่าการแยกและการรวมตัวกันของ E. coli,แบคทีเรีย coliform และ Enterobacteriaceae สำหรับการทดสอบอาหารและเครื่องดื่ม
สื่อเม็ดของเราไม่เพียงแต่สะดวกแต่ยังปลอดภัยและตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพอุตสาหกรรมสูงสุดตามที่อธิบายไว้ใน ISO 11133 สื่อเหล่านี้ทำให้เกิดฝุ่นน้อยกว่าสื่อที่เป็นผงอย่างมากทำให้การสูดดมส่วนประกอบของสื่อที่เป็นอันตรายที่อาจทำให้เกิดการแพ้น้อยลง นอกจากนี้ยังช่วยลดการปนเปื้อนของสภาพแวดล้อมในห้องแล็บ นอกจากนี้สื่อวัฒนธรรมของเราสำหรับ E. coli,colifords และ Enterobacteriaceae มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานที่เข้มงวด
Section Overview
แบคทีเรียโคไลฟอร์ม: กลุ่มตัวชี้วัดที่กว้างขึ้น
องค์ประกอบปกติของพืชในลำไส้ของสัตว์ coliforms เป็นรูปแท่งแกรมลบไม่ใช่สปอร์ขึ้นรูปแอนแอโรบิก facultative พวกเขาหมักแลคโตสด้วยการผลิตกรดและก๊าซเมื่อบ่มที่อุณหภูมิ 35 – 37°C แม้ว่าจะพบได้ทั่วไปในทะเลสาบแม่น้ำสระว่ายน้ำและดินจากแหล่งอุจจาระในกรณีส่วนใหญ่ colifforms ไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วย เนื่องจาก colifforms เป็นเรื่องง่ายที่จะวัฒนธรรมพวกเขาจะใช้เป็นตัวชี้วัดสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดโรคอื่นๆที่มีต้นกำเนิดอุจจาระ ทั่วไปของ coliforms คือ Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella และ Serratia
Enterobacteriaceae: ครอบครัวแบคทีเรียที่มีชื่อเสียงที่สุด
มีประมาณ 20 genera ในครอบครัว Enterobacteriaceae ซึ่งรวมถึง E. coli และกลุ่มของแบคทีเรีย coliform สมาชิกในครอบครัวเป็นแกรมลบและรูปแท่ง พวกเขาเป็นแอนแอโรบิกที่หมักน้ำตาลเพื่อผลิตกรดแลคติก Enterobacteriaceae are unable to form spores. สายพันธุ์ส่วนใหญ่มีเสาธงที่จะย้าย Enterobacteriaceae จำนวนมากพบในลำไส้ของมนุษย์และสัตว์อื่นๆบางชนิดเกิดขึ้นในน้ำหรือดินในขณะที่บางชนิดเป็นปรสิตในสัตว์และพืช
Enterobacteriaceae ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประเภท peritrichous ฉัน fimbriae ในการยึดเกาะของเซลล์แบคทีเรียกับโฮสต์ของพวกเขา บางสายพันธุ์ผลิตเอนโดท็อกซินที่ถูกเก็บไว้ในเซลล์ไซโตพลาสซึมและปล่อยออกมาเมื่อเซลล์ตายและผนังเซลล์สลายตัว เมื่อเซลล์แบคทีเรียที่ตายแล้วจำนวนมากปล่อยสารพิษออกสู่กระแสเลือดอาจทำให้เกิดการช็อกจากภายนอกซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
Escherichia coli: ตัวบ่งชี้สิ่งมีชีวิตสำหรับการปนเปื้อนอุจจาระ
เอสเชอร์ริเชีย
รูปที่ 1Escherichia coli
Escherichia coli(E. coli)เป็นแบคทีเรียแกรมลบไม่มีออกซิเจน facultative แบคทีเรียรูปแท่ง E. coli เป็นกลุ่มแบคทีเรียขนาดใหญ่และหลากหลายที่พบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมอาหารและลำไส้ของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น สายพันธุ์ส่วนใหญ่ของ E. coli ไม่เป็นอันตรายพวกเขายังสามารถได้รับประโยชน์จากโฮสต์ของพวกเขาโดยการผลิตวิตามิน K2 และป้องกันแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคจากการสร้างตัวเองภายในลำไส้ อย่างไรก็ตามสายพันธุ์บางชนิดเช่น Shiga toxin producing E. coli (STEC) อาจทำให้เกิดโรคร้ายแรงจากอาหารได้ E. coli และ coliforms อื่นๆเป็นสิ่งมีชีวิตตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการตรวจจับการปรากฏตัวของเชื้อโรคในอาหารการประกอบอาชีพและการใช้งานด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่สุดของจุลชีววิทยาเชิงวิเคราะห์
E. coli (รูปที่ 1) เป็น coliform ที่รู้จักกันดีที่สุดและเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการปนเปื้อนของอุจจาระเนื่องจากพบได้เกือบเฉพาะในอุจจาระ การระบาดของอาหารเป็นพิษเป็นครั้งคราวได้รับการเชื่อมโยงกับสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะลำไส้อักเสบบางชนิดเช่น serotype O157: H7 อีโคไลเป็นแบคทีเรียรูปก้านซึ่งแตกต่างจากโคลิฟอร์มอื่นๆโดยความสามารถในการหมักแลคโตสที่ 44°C และโดยลักษณะการเจริญเติบโตของพวกเขาในสื่อบางอย่าง
 สื่อวัฒนธรรมการเจริญเติบโตสำหรับการทดสอบอาหารและเครื่องดื่ม
HiCrome ™ M-TEC Agar สำหรับการตรวจสอบความแตกต่าง
รูปที่ 2HiCrome ™ M-TEC Agar สำหรับการตรวจสอบความแตกต่างและการเติมอากาศของอีโคลีทนความร้อนจากน้ำโดยใช้เทคนิคการกรองเมมเบรน อาณานิคม E.coli ปรากฏเป็นสีฟ้าเพราะโครโมเจน, X-glucuronide ถูกแยกโดยเอนไซม์ β -glucuronidase
สื่อจุลชีววิทยาไม่เพียงแต่ใช้ในการเติบโตของจุลินทรีย์เท่านั้นแต่ยังใช้ในการเลือกหรือระบุชนิดของจุลินทรีย์ที่เฉพาะเจาะจงตามลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเฉพาะของชีวเคมีของมัน ส่วนใหญ่ของสิ่งที่เรียกว่า " การเจริญเติบโตที่เลือก " สื่อมีแหล่งโปรตีนมักจะไฮโดรไลเซตของเคซีนและน้ำตาลที่หมักได้เช่นแลคโตสหรือกลูโคส ในบางครั้งตัวบ่งชี้เช่นสีแดงกลางหรือสีม่วงโบรโมครีซอลจะถูกเพิ่มเพื่อตรวจจับกรดที่ผลิตโดยกระบวนการหมัก
เรามีสื่อคัดสรรรุ่นใหม่ที่ใช้พื้นผิวโครโมจีนิคและฟลูออโรเจน (รูปที่ 2) สื่อเหล่านี้ระบุถึง E. coli โดย การปรากฏตัวของ β -D-glucuronidase (GUD) และ coliforms อื่นๆโดยการปรากฏตัวของ β -D-galactosidase gud เร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของกรด β -D-glucopyranosiduronic เข้าไปใน aglycones และ D-glucuronic acid ที่สอดคล้องกัน Gud มีอยู่ใน 94 – 96% ของ E. col istrains แต่ยังพบได้ใน Salmonella, Shigell aand Yersini ASPP (1 - 3) มีสื่อหลากหลายประเภทที่ใช้พื้นผิวที่แตกต่างกันสำหรับการตรวจจับ E. col iand coliforms (ตารางที่ 1) สื่อยังเสริมด้วยตัวแทนเช่นเกลือน้ำดีสีเขียวสดใสโซเดียมซัลเฟต lauryl และสารอื่นๆเพื่อเพิ่มการเลือกของพวกเขา
สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของการเจริญเติบโตและสื่อที่เลือกของเราและผลิตภัณฑ์และทรัพยากรอื่นๆของเราสำหรับจุลชีววิทยาโปรดเยี่ยม ชมเว็บไซต์ทัวร์
ตารางที่ 1 สื่อเฉพาะสำหรับการตรวจจับการแจงนับและการระบุรูปแบบและ E. coli
สื่อที่ไม่ได้เลือกใช้สำหรับการระบุตัวตน
Loading
สื่อที่เลือกสำหรับการตรวจสอบความแตกต่าง
Loading
สื่อที่เลือกสำหรับการตรวจสอบความแตกต่าง
Loading
Selective media
Loading
ข้อมูลอ้างอิง
1.
Frampton E, Restaino L. 1993. Methods for Escherichia coli identification in food, water and clinical samples based on beta-glucuronidase detection. 74(3):223-233. https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.1993.tb03019.x
2.
Hartman P. 1989. The MUG glucuronidase test for E. coli in food and water.. Brescia, Italy: Brixia Academic Press.
3.
Manafi M. 1996. Fluorogenic and chromogenic enzyme substrates in culture media and identification tests. International Journal of Food Microbiology. 31(1-3):45-58. https://doi.org/10.1016/0168-1605(96)00963-4