การทดสอบเชื้อโรคและปัจจัยที่ทำให้อาหารเสียคุณภาพ
การทดสอบเชื้อก่อโรคใช้เพื่อระบุเชื้อก่อโรคในสภาพแวดล้อมการผลิต วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เชื้อก่อโรคมีหลายประเภท ได้แก่ สายพันธุ์แบคทีเรียเฉพาะ ไวรัส เชื้อรา หรือปรสิต ที่สามารถก่อให้เกิดโรคในสัตว์หรือมนุษย์ที่เป็นโฮสต์ การทดสอบเชื้อก่อโรคดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อรับประกันความปลอดภัยของผู้บริโภค และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารที่เข้มงวด
หมวดหมู่แนะนำ
ค้นพบสื่อเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์คุณภาพสูง เลือกจากตัวเลือกแบบแห้งหรือแบบพร้อมใช้ ซึ่งตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและข้อกำหนดทางกฎหมาย
การทดสอบเชื้อโรคเป็นองค์ประกอบสำคัญและปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของโปรแกรมความปลอดภัยอาหารและการควบคุมกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ค้นพบผลิตภัณฑ์คัดกรองเชื้อโรคของเราที่มีให้เลือกหลากหลาย ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
มาค้นพบผลิตภัณฑ์วัตถุดิบและสารเสริมสำหรับสื่อเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ของเราที่มีให้เลือกหลากหลาย ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบและสารเสริมสำหรับสื่อเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ทั้งหมดของเราปลอดภัยในการใช้งาน และรับประกันประสิทธิภาพสูงสุด
ชุดระบบการทดสอบของเรารวมถึงสื่อเพาะเลี้ยงแบบทางเลือกและแบบรวดเร็ว เพื่อให้ผลการทดสอบจุลินทรีย์ตัวชี้วัดได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ ด้วยวิธีการที่ประหยัดเวลา
บริการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ
บริการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อตรวจสอบแอนติบอดีโมโนโคลนัล (mAbs) รวมถึงวัสดุสำหรับการรักษาด้วยเซลล์และยีน และวัคซีน เพื่อรับรองว่าวัสดุเหล่านั้นไม่มีสารก่อโรคหรือผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความล้มเหลวอย่างรุนแรงในกระบวนการผลิตขั้นต่อไป รวมถึง: การทดสอบทางจุลชีววิทยาและการทดสอบระดับโมเลกุล
วิธีการตรวจหาเชื้อโรค
- วิธีการเสริมเชื้อและเพาะเลี้ยงแบบดั้งเดิมบนอาหารเลี้ยงเชื้อ และสารละลายเพาะเลี้ยงแบบรวดเร็ว
- วิธีใช้สื่อเพาะเลี้ยงแบบพร้อมใช้
- เทคโนโลยี ELISA และอิมมูโนแอสเซย์
- PCR และการตรวจหาทางโมเลกุล
- การทดสอบแบบไหลข้าง (Lateral Flow Tests)
จุลินทรีย์ตัวชี้วัด
ในขณะที่การทดสอบเชื้อก่อโรคมุ่งค้นหาเชื้อก่อโรคเฉพาะเจาะจง การทดสอบจุลินทรีย์ตัวชี้วัดมุ่งตรวจสอบสุขอนามัยและความปลอดภัยโดยรวม จุลินทรีย์ตัวชี้วัดคือจุลินทรีย์ที่อาจไม่เป็นเชื้อก่อโรค แต่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการมีอยู่ของเชื้อก่อโรค การตรวจพบจุลินทรีย์ตัวชี้วัดหมายความว่าผลิตภัณฑ์ได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากเชื้อก่อโรค เชื้อก่อโรคอาจตรวจพบได้ยาก ดังนั้น การทดสอบจุลินทรีย์ตัวชี้วัดจึงมักถูกใช้เป็นวิธีการเสริมเพื่อประเมินสภาพสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์หรือสภาพแวดล้อมการผลิต
การทดสอบการเน่าเสียจากจุลินทรีย์
การทดสอบการเสื่อมสภาพทางจุลชีววิทยา คือกระบวนการตรวจสอบการมีอยู่ของจุลินทรีย์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัย จุลินทรีย์เหล่านี้รวมถึงแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ รวมถึงยีสต์และเชื้อรา จุลินทรีย์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพไม่ใช่จุลินทรีย์ก่อโรค แต่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น เนื้อสัมผัส กลิ่น รส และสี หรือคุณสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสำหรับการบริโภค การเสื่อมคุณภาพสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อาหาร และจำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยา ข้อกำหนดในการทดสอบแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์การเสื่อมคุณภาพที่แตกต่างกัน
เยี่ยมชมระบบค้นหาเอกสารของเราเพื่อค้นหาข้อมูลทางเทคนิค ใบรับรอง และเอกสารทางเทคนิค
บทความที่เกี่ยวข้อง
- บทความเกี่ยวกับสื่อการเจริญเติบโตที่เลือกสำหรับการตรวจสอบความแตกต่างและการตรวจสอบ Escherichia coli และ colifforms อื่นๆ
- Food contaminated by microorganisms (bacteria and yeasts), viruses, and protozoa can cause severe disease.
- การคัดกรองโมเลกุลอย่างรวดเร็วของเครื่องดื่มน้ำน้ำเสียและอาหารสำหรับจุลินทรีย์
- Salmonella ผ่านห่วงโซ่อาหารทั้งหมดจากอาหารสัตว์การผลิตหลักและเข้าไปในครัวเรือนหรือสถานประกอบการบริการอาหาร
- การตรวจจับสมองเช่นในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 11290 1 องค์การอาหารและยา BAM และ USDA-FSIS
- ดูทั้งหมด (63)
โปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง
- Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing
- เทคนิคการเพาะเชื้อยีสต์: ระบบแบบจำลองสำหรับการศึกษา eukaryotic กับสื่อของเหลวหรือการเจริญเติบโตของแผ่นวุ้น
- The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.
- มาตรฐาน EN ISO 6579-1 ระบุการตรวจจับเชื้อ Salmonella spp ในการบริโภคมนุษย์อาหารสัตว์และตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
- Food-borne pathogens Salmonella is commonly evaluated in manufacturing of peanut butter and other food products.
- ดูทั้งหมด (17)
ค้นหาบทความและขั้นตอนเพิ่มเติม
เราสามารถช่วยได้อย่างไร
หากมีคำถามใดๆ โปรดส่งคำขอ
สนับสนุนลูกค้า หรือติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา:
อีเมล custserv@sial.com
หรือโทร +1 (800) 244-1173
การสนับสนุนเพิ่มเติม
- เครื่องคิดเลขและแอป
Web Toolbox - เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีวิทยาศาสตร์ชีวภาพการสังเคราะห์สารเคมีและวิทยาศาสตร์วัสดุ