Merck
Bộ lọc và ống tiêm
Danh mục sản phẩm lọc toàn diện của chúng tôi bao gồm giấy lọc định tính và định lượng, đĩa lọc cắt sẵn, bộ lọc ống tiêm, thiết bị lọc ly tâm, bộ lọc chân không và áp suất, cùng các tấm lọc dùng cho việc thu thập mẫu, làm trong, lọc dung môi, thẩm tách, thẩm tách lọc, tách chiết, tinh chế, cô đặc và làm giàu. Từ hóa học đến khoa học đời sống, sản xuất đến thử nghiệm môi trường, chúng tôi có các sản phẩm lọc phù hợp với ứng dụng hoặc phương pháp của bạn.    
Thiết bị Amicon®
Thiết bị Amicon®
Thiết bị siêu lọc ly tâm và áp suất dùng để cô đặc protein, khử muối, trao đổi đệm, tách chiết và siêu lọc thẩm thấu các mẫu sinh học và môi trường nhằm chuẩn bị cho các ứng dụng tiếp theo.
Giá đỡ màng lọc phòng thí nghiệm
Một loạt các giá đỡ bộ lọc bằng thủy tinh, thép không gỉ và nhựa để sử dụng với bộ lọc màng đĩa cắt cho quá trình lọc chất lỏng và khí, bao gồm giá đỡ bộ lọc ống tiêm, vỏ bộ lọc nối tiếp và giá đỡ bộ lọc cho quá trình lọc chân không và lọc áp suất.
Giá đỡ bộ lọc phòng thí nghiệm
Khám phá thêm các danh mục
Tấm lọc Multiscreen<sup>®</sup>
Tấm lọc Multiscreen®
Các tấm lọc MultiScreen® với định dạng 96 giếng và 384 giếng, đi kèm nhiều lựa chọn màng lọc khác nhau, được thiết kế dành cho sàng lọc năng suất cao, xét nghiệm ELISpot, xét nghiệm liên kết ligand, xét nghiệm dựa trên tế bào, thử nghiệm ADME, làm sạch mẫu PCR và chuẩn bị mẫu.
Xem sản phẩm
Màng lọc Millipore<sup>®</sup>
Màng lọc Millipore®
Màng lọc Millipore® đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực lọc phòng thí nghiệm tại các cơ sở giáo dục, dược phẩm và công nghiệp kể từ những năm 1950. Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại màng lọc với thành phần hóa học khác nhau, bao gồm màng MF-Millipore® làm từ hỗn hợp este cellulose, màng Durapore® PVDF, màng Millipore Express® PLUS polyethersulfone, cũng như màng PTFE ưa nước và kỵ nước.
Xem sản phẩm
Giấy lọc
Giấy lọc
Giấy lọc Whatman® dùng cho phân tích định tính và định lượng.
Xem sản phẩm
Bộ lọc ống tiêm
Bộ lọc ống tiêm
Các bộ lọc ống tiêm vô trùng và không vô trùng hiệu suất cao, được cung cấp với đa dạng vật liệu màng và kích thước lỗ, được thiết kế riêng cho việc chuẩn bị mẫu trong các phương pháp HPLC, UHPLC, sắc ký ion, thử nghiệm hòa tan và các phân tích khác.
Xem sản phẩm
Màng lọc
Màng lọc
Màng lọc dùng để lọc dung môi hữu cơ và dung dịch nước trong HPLC và các phương pháp phân tích khác, cũng như để sử dụng trong chuẩn bị mẫu, làm trong, loại bỏ tạp chất dạng hạt, lấy mẫu, khử trùng bằng lọc, và các kỹ thuật tách và thu hồi chất giữ lại.
Xem sản phẩm
Bộ lọc ống tiêm Millex<sup>®</sup>
Bộ lọc ống tiêm Millex®
Bộ lọc ống tiêm Millex® có sẵn ở dạng vô trùng và không vô trùng, với nhiều lựa chọn về màng lọc và vỏ lọc để đảm bảo khả năng tương thích với nhiều loại dung môi và mẫu thử, phục vụ cho các ứng dụng như HPLC, UHPLC và thử nghiệm hòa tan. 
Xem sản phẩm
Bộ lọc ly tâm
Bộ lọc ly tâm
Thiết bị lọc dùng để cô đặc và chuẩn bị mẫu sinh học và môi trường cho các công đoạn xử lý tiếp theo.
Xem sản phẩm
Bộ lọc chân không
Bộ lọc chân không
Các thiết bị và hệ thống lọc chân không gắn trên nắp chai dùng để lọc định kỳ dung dịch đệm, dung môi và môi trường nuôi cấy; bộ lọc không cần ống tiêm dùng trong chuẩn bị mẫu cho HPLC và UHPLC; phễu lọc áp lực dùng để sấy khô chất tan và hợp chất; cùng với phễu lọc phân tích dùng trong xét nghiệm vi sinh.
Xem sản phẩm
Bộ lọc chân không Stericup<sup>®</sup>
Bộ lọc chân không Stericup®
Các bộ lọc Stericup® Essential và Stericup® E thân thiện với môi trường là những thiết bị không thể thiếu trong quá trình lọc môi trường nuôi cấy để bảo vệ các tế bào nuôi cấy. Quý khách có thể lựa chọn các loại màng lọc và kích thước lỗ lọc phù hợp để đảm bảo lưu lượng cao, giảm thiểu sự bám dính protein, ngăn chặn mycoplasma và giảm thiểu rác thải nhựa.