Merck
Impurezas no processo e no produto
Famílias de ensaios baseados em anticorpos monoclonais (mAb) para avaliação de impurezas de processo e de produto
Muitas impurezas estão presentes ou são geradas durante o processo de fabricação de anticorpos monoclonais (mAb), incluindo contaminantes do processo ou do produto que podem prejudicar o programa de desenvolvimento da sua bioterapia. Felizmente, contamos com anos de experiência na realização de ensaios tanto em ambientes de P&D quanto em ambientes de BPF, atendendo aos requisitos de dados em todas as fases do ciclo de desenvolvimento. Com instrumentação de última geração e prazos de entrega rápidos, fornecemos resultados confiáveis para impulsionar o seu projeto.   
Solicite informações
Avaliação de impurezas do processo
Para atender às necessidades de testes das seguintes impurezas de processo, oferecemos famílias de ensaios que abrangem contaminantes de processo, proteínas e DNA da célula-hospedeira e aditivos de processo.
Contaminantes da célula-hospedeira: Durante a fabricação de anticorpos monoclonais (mAb), podem surgir impurezas de processo a partir da célula-hospedeira utilizada para expressar o medicamento. As impurezas de proteínas da célula hospedeira (HCP), presentes em níveis de ppm em bioterapêuticas, representam um grande risco de imunogenicidade, pois podem provocar uma resposta imunológica imprevisível nos pacientes. Sua natureza complexa e diversificada torna difícil detectá-las ou monitorá-las. Como os critérios de aceitação para o DNA residual da célula hospedeira são geralmente definidos em um nível muito baixo (frequentemente ≤1,0 pg de DNA por mg de substância farmacêutica), técnicas eficazes de remoção e métodos sensíveis de detecção são essenciais.
Aditivos de fabricação: Uma ampla variedade de aditivos de fabricação deve ser monitorada durante o desenvolvimento e a fabricação de mAb. Entre eles estão detergentes, proteína A, reagentes de transfecção, antibióticos, agentes antiespumantes e fatores de crescimento.
Bateria microbiana: Muitos mAbs são produzidos em organismos microbianos para aproveitar as taxas de crescimento rápidas e os altos rendimentos, tornando importante monitorar e controlar a presença de contaminantes microbianos. Um componente da parede celular das bactérias Gram-negativas, chamado endotoxina, produz reações que variam de febre e calafrios até choque séptico fatal. Sua remoção do seu mAb não é apenas fundamental, mas também uma exigência regulatória. Testes de carga microbiana devem ser realizados ao longo de todo o processo de fabricação do mAb, e testes de esterilidade também são importantes para avaliar a integridade da produção do mAb.
Avaliação de impurezas do produto
Para atender às necessidades de testes das seguintes impurezas do produto, nossas famílias de ensaios de contaminantes estão estruturadas de acordo com variações de tamanho, variações de carga ou microbiologia (viáveis ou não viáveis).
Distribuição de carga: Ocorrendo como resultado de modificações pós-traducionais (PTMs) durante o processo de fabricação, ou devido a modificações químicas ao longo da purificação e do armazenamento, as variantes de carga podem ter um impacto considerável na atividade biológica e na farmacocinética de um mAb. A análise de variantes de carga é uma exigência regulatória para mAbs, utilizando técnicas que incluem cromatografia de troca catiônica (CEX) e focalização isoelétrica capilar (cIEF).
Distribuição de tamanho: O material de produção inicial frequentemente contém variantes de tamanho, como agregados, fragmentos e biomoléculas que apresentam cadeias leves adicionais. Como essas variantes têm o potencial de afetar a imunogenicidade e a potência, é importante monitorar sua presença. A cromatografia de exclusão por tamanho (SEC) é o método mais comumente utilizado para avaliar a distribuição de tamanho, enquanto técnicas como a dispersão dinâmica de luz (DLS) e a eletroforese capilar em gel de dodecilsulfato de sódio (CE-SDS) também são altamente informativas.
Análise do peso molecular: O peso molecular é um importante indicador da identidade do mAb, influenciado pela natureza das cadeias leves e pesadas, bem como pelas PTMs. Normalmente avaliado por meio da análise de massa intacta (IM), o peso molecular do mAb também pode ser investigado por meio da desglicosilação das cadeias pesadas para remover uma das principais fontes de heterogeneidade proteica.
Mapeamento de sequências: Técnica amplamente utilizada para determinar a identidade do mAb, o mapeamento de peptídeos varia desde a geração de mapas de peptídeos por uma única enzima até análises mais complexas, como a aquisição dependente de dados (DDA) e métodos de dissociação ativada por colisão (CAD). Essas informações podem ser aprimoradas por meio do sequenciamento do terminal N ou C, ou da espectrometria de mobilidade iônica.
Análise de modificações: Compreender e controlar quaisquer modificações que ocorram durante o processo de fabricação ajuda a gerar um produto de mAb consistente. Por exemplo, o mapeamento de N-glicanos pode fornecer informações sobre a estabilidade, a bioatividade e a imunogenicidade do mAb, enquanto a quantificação do ácido siálico é fundamental para prevenir o excesso de sialilação. Também é recomendável realizar o mapeamento de pontes dissulfeto, uma vez que se sabe que a redução dessas pontes induzida pela fabricação resulta em baixos rendimentos durante a coleta do mAb.
Testes de atributos físicos: Muitas propriedades físicas diferentes de um mAb exigem testes durante a fabricação. Entre elas estão o pH, a concentração e a osmolalidade, características essenciais para a fabricação de um medicamento consistente.
Solicitar informações
Para discutir suas necessidades em relação aos testes de impurezas e dar o próximo passo para garantir o futuro da sua bioterapia, preencha o formulário abaixo.