Quality Segment
grade
GMP, Halal, Kosher
agency
NF
description
GMO free
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
mp
80-83 °C
application(s)
continuous manufacturing
pharmaceutical
solid formulation
tableting
storage temp.
15-25°C
SMILES string
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NCCC(C)(C)C
InChI
1S/C20H30N2O5/c1-20(2,3)10-11-21-15(13-17(23)24)18(25)22-16(19(26)27-4)12-14-8-6-5-7-9-14/h5-9,15-16,21H,10-13H2,1-4H3,(H,22,25)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
InChI key
HLIAVLHNDJUHFG-HOTGVXAUSA-N
General description
Neotame is part of our Emprove® Program and offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. The product withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Features and Benefits
- Excellent sugar-like taste profiles
- Masking bitter aftertaste and medical off-notes with ease
- High sweetness potency offers improved cost-efficiency
- Enhanced stability
- Non-cariogenic and suitable for diabetics and patients with phenylketonuria
Packaging
1070710250 / 250 g / Polyethylene bottle
1070710001 / 3 x 10 g / PE bottles (in cardboard box)
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neotame
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
How to Find the Product Number
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc