Název produktu
21-Hydroxyprogesterone, ≥97% (HPLC)
InChI key
ZESRJSPZRDMNHY-YFWFAHHUSA-N
InChI
1S/C21H30O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,22H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(=O)CO
biological source
synthetic (organic)
sterility
non-sterile
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Quality Level
Gene Information
human ... SERPINA6(866)
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?