Merck
Silikonové materiály
Typická chemická struktura polysiloxanu, běžně známého jako silikon a silikonový olej
Silikony
Silikony, známé také jako polysiloxany, jsou syntetické polymery s křemík-kyslíkovou kostrou podobnou té v oxidu křemičitém, které však obsahují další organické skupiny. Na rozdíl od homologních polymerů na bázi uhlíku vykazují tyto sloučeniny jedinečnou kombinaci fyzikálních a chemických vlastností díky výjimečným fyzikálně-chemickým vlastnostem siloxanové vazby (-Si-O-). Kopolymery obsahující silikony a silikonem modifikované sítě mají extrémně vysokou flexibilitu hlavního řetězce a velmi nízké teploty skelného přechodu (Tg), kolem −120 °C. Vyznačují se také dobrou tepelnou a oxidační stabilitou, vysokou propustností pro plyny, vynikajícími dielektrickými vlastnostmi, biokompatibilitou a minimálním povrchovým napětím.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Klasifikace silikonů
Naše silikonové (polysiloxanové) polymery vykazují celou řadu vlastností silikonových materiálů a lze je rozdělit do kategorií tekutin, elastomerů nebo pryskyřic. Polymery se střední molekulovou hmotností se řadí mezi tekutiny, zatímco mírně zesítěné polymery s vysokou molekulovou hmotností jsou elastomerní. Pryskyřice s nízkou molekulovou hmotností obsahují funkční skupiny, obvykle hydroxylové, alkoxylové nebo chlorové skupiny, které podléhají hydrolýze a/nebo kondenzaci a vytvářejí vysoce zesítěné struktury.
Mezi běžné aplikace našich základních produktů v oblasti vědy o silikonových materiálech patří:
  • Silikonové elastomery, jako je polydimethylsiloxan (PDMS), pro vzorované razítka v měkké litografii a aplikacích nanostrukturování
  • Dielektrické materiály pro elektrostatické pohony a dielektrické zařízení pro získávání energie
  • Zapouzdřovací a obalové materiály pro elektronická zařízení
  • Reagencie pro úpravu povrchových vlastností pro mikrofluidní aplikace
Silikonové kopolymery a homopolymery
Silikonové kopolymery a homopolymery vytvářejí hydrofobní povrch s nízkou absorpcí vody a používají se především při výrobě maziv, pěn a polymerních lepidel.
Silikony v našem katalogu mají:
  • Nereaktivní substituenty, které upravují mechanické a termomechanické vlastnosti (například teplotu skelného přechodu)
  • Reaktivní substituenty a koncové skupiny umožňující chemickou modifikaci (např. zesíťování)
  • Různé molekulové hmotnosti a úrovně viskozity.
Silikonové oleje
Náš katalog zahrnuje silikonové oleje (nebo silikonové kapaliny), což jsou jakékoli kapalné polymerizované siloxany s organickými postranními řetězci. Jsou termodynamicky stabilnější než jiné siloxany díky vysoce polarizované vazbě Si‐O‐Si s velkou vazebnou energií. Silikonové kapaliny vykazují větší strukturální flexibilitu, propustnost a mazivost díky volně rotujícím methylovým skupinám i slabým mezimolekulárním přitažlivým silám. Navíc mají vynikající smáčecí a filmotvorné vlastnosti díky nižšímu povrchovému napětí a jsou bez zápachu, netoxické, vodoodpudivé, chemicky odolné a odolné vůči UV záření.
Nabízíme širokou škálu silikonových olejů s různými stupni viskozity, v rozmezí od 5 c St (nebo 5 mPa∙s) do 100 000 c St (nebo 100 000 mPa∙s) při 25 °C. Naše silikonové oleje lze použít jako topné a chladicí kapaliny v systémech řízení teploty. Při použití ve vodních/olejových systémech vytvářejí naše siloxany stabilní emulze mikrokapiček, které se široce používají při analýze DNA a krve, chemických reakcích, vývoji léčiv, při výrobě inkoustů, v kosmetice, textilním průmyslu a v produktech pro péči o domácnost.
Související zdroje