Buffer Pemuatan Sampel 4X SDS untuk Western Blotting
Resep buffer pemuatan sampel SDS ini sangat ideal untuk menyiapkan dan memuat sampel protein ke dalam gel guna analisis elektroforesis gel poliakrilamida. Kalkulator resep ini memungkinkan persiapan buffer pemuatan sampel SDS 4X secara akurat untuk volume apa pun yang Anda butuhkan. Masukkan volume yang diinginkan, klik tombol HITUNG, dan tabel akan menampilkan jumlah masing-masing komponen yang diperlukan.
Konsentrasi larutan 4X:
- Tris-HCl: 0,2 M
- DTT: 0,4 M
- SDS: 277 mM, 8,0% (w/v)
- Bromofenol biru: 6 mM
- Gliserol: 4,3 M
KALKULATOR RESEP LAINNYA UNTUK BUFFER DAN LARUTAN WESTERN BLOTTING
Larutan Stok
- Larutan Stok Tris-Buffered Saline (TBS) 10X
- Larutan Induk 10X Larutan Garam Berbasa Fosfat (PBS)
- Komponen Larutan Induk untuk Larutan Penghilang Western Blot
Buffer Pencucian & Pemblokiran
- Larutan Kerja Larutan Garam Berpembatas Tris (TBS) 1X
- Larutan Kerja Larutan Garam Berpuffer Tris 1X, dengan 0,1% Deterjen Tween® 20 (TBST)
- Kalkulator Resep Konsentrasi 1X PBS (Larutan Garam Berpengatur Fosfat)
- Larutan Kerja 1X Larutan Garam Berpengatur Fosfat, 0,1% Deterjen Tween® 20 (PBST)
- Penyangga Pemblokiran Susu Bubuk Tanpa Lemak (NFDM)
- Resep Buffer Pemblokiran Albumin Serum Sapi (BSA)