Larutan Penghilang Western Blot Berasam
Proses pengelupasan dan pengujian ulang pada Western blot memungkinkan penghematan sampel serta koreksi atau penyesuaian cepat terhadap konsentrasi antibodi dan waktu inkubasi. Resep ini ditujukan untuk larutan pengelupasan Western blot bersifat asam yang menggunakan glisin hidroklorida dan surfaktan natrium dodecil sulfat (SDS). Jika protein target sensitif terhadap kondisi asam, cobalah resep larutan pengelupasan berbasis deterjen.
Kalkulator resep ini memungkinkan persiapan larutan penghilangan Western blot bersifat asam secara akurat untuk volume mililiter apa pun. Masukkan volume yang diinginkan, klik tombol HITUNG, dan tabel akan terisi dengan jumlah masing-masing komponen yang diperlukan.
Kalkulator Resep Larutan Penghilang Western Blot Berbahan Asam
KALKULATOR RESEP LAINNYA UNTUK BUFFER DAN LARUTAN WESTERN BLOTTING
Larutan Stok
- Buffer Pemuatan Sampel SDS 4X
- Larutan Induk 10X Larutan Garam Berpengatur Fosfat (PBS)
- Larutan Stok 10X Larutan Garam yang Dibuffer dengan Tris (TBS)
- Komponen Larutan Dasar untuk Larutan Penghilang Western Blot
Buffer Pencucian & Pemblokiran
- Larutan Kerja Larutan Garam Berpembatas Tris (TBS) 1X
- Larutan Tris-Buffered Saline 1X, dengan 0,1% deterjen Tween® 20 (TBST)
- 1X PBS (Larutan Garam Berpembatas Fosfat)
- Larutan Kerja 1X Larutan Garam Berpembatas Fosfat, 0,1% Deterjen Tween® 20 (PBST)
- Penyangga Pemblokiran Susu Bubuk Tanpa Lemak (NFDM)
- Penyangga Pemblokiran Albumin Serum Sapi (BSA)