Buffer Pemblokir Albumin Serum Sapi (BSA)
Buffer pemblokiran albumin serum sapi (BSA) sangat ideal untuk mengisi situs pengikatan protein berlebih pada membran dan mikropiring, masing-masing untuk aplikasi Western blotting dan ELISA. Umumnya, konsentrasi BSA 1–3% sudah cukup untuk sebagian besar aplikasi. Untuk membuat 100 mL buffer pemblokiran BSA 1%, larutkan 1 g BSA dalam 100 mL TBST.
Kalkulator resep larutan pemblokir BSA memungkinkan persiapan larutan pemblokir BSA secara akurat, baik untuk satu eksperimen maupun untuk seluruh laboratorium. Masukkan konsentrasi dan volume yang diinginkan, klik tombol HITUNG, dan tabel akan menampilkan jumlah masing-masing komponen yang dibutuhkan.
Kalkulator Resep Buffer Pemblokir BSA
KALKULATOR RESEP LAINNYA UNTUK BUFFER DAN LARUTAN WESTERN BLOTTING
Larutan Stok
- Buffer Pemuatan Sampel SDS 4X
- Larutan Induk 10X Larutan Garam Berpembatas Fosfat (PBS)
- Larutan Stok 10X Larutan Garam yang Dibuffer dengan Tris (TBS)
- Komponen Larutan Induk untuk Larutan Penghilang Western Blot
Buffer Pencucian & Pemblokiran
- Larutan Kerja Larutan Garam Berpuffer Tris (TBS) 1X
- Larutan Kerja Larutan Garam Berpengatur Tris 1X, Deterjen Tween® 20 0,1% (TBST)
- 1X PBS (Larutan Garam Berbufer Fosfat)
- Larutan Kerja 1X Larutan Garam Berpembatas Fosfat, 0,1% Deterjen Tween® 20 (PBST)
- Penyangga Pemblokiran Susu Bubuk Tanpa Lemak (NFDM)