Buffer Penghilang Western Blot Berbahan Dasar Deterjen
Proses penghilangan (stripping) dan pengujian ulang (re-probing) pada Western blot memungkinkan penghematan sampel serta koreksi atau penyesuaian cepat terhadap konsentrasi antibodi dan waktu inkubasi. Resep ini ditujukan untuk larutan penghilang (stripping) Western blot yang menggunakan surfaktan natrium dodekilsulfat (SDS) dan agen pereduksi β-merkaptoetanol (BME) untuk menghilangkan antibodi serta reagen deteksi kemiluminesen atau fluoresen.
Kalkulator ini memungkinkan persiapan larutan penghilangan Western blot berbasis deterjen ini secara akurat untuk volume dalam mililiter berapa pun. Masukkan volume yang diinginkan, klik tombol HITUNG, dan tabel akan terisi dengan jumlah masing-masing komponen yang diperlukan.
Kalkulator Resep Larutan Penghilang Western Blot Berbahan Dasar Deterjen
KALKULATOR RESEP LAINNYA UNTUK BUFFER DAN LARUTAN WESTERN BLOTTING
Larutan Stok
- Buffer Pemuatan Sampel SDS 4X untuk Western Blotting
- Larutan Induk 10X Larutan Garam Berpengatur Fosfat (PBS)
- Larutan Stok 10X Larutan Garam yang Dibuffer dengan Tris (TBS)
- Komponen Larutan Induk untuk Larutan Penghilang Western Blot
Buffer Pencucian & Pemblokiran
- Larutan Kerja 1X Larutan Garam yang Dibuffer dengan Tris (TBS)
- Larutan Kerja Larutan Garam Berpengatur Tris 1X, Deterjen Tween® 20 0,1% (TBST)
- 1X PBS (Larutan Garam Berpengatur Fosfat)
- Larutan Kerja 1X Larutan Garam Berpembatas Fosfat, 0,1% Deterjen Tween® 20 (PBST)
- Penyangga Pemblokiran Susu Bubuk Tanpa Lemak (NFDM)
- Penyangga Pemblokiran Albumin Serum Sapi (BSA)