有機エレクトロニクス
有機エレクトロニクスは、有機ポリマーや低分子を用いて、多くの新しい応用分野向けの電子部品を製造する技術です。有機エレクトロニクス材料は、従来のシリコン系無機材料に比べて軽量で、柔軟性が高く、低コストです。また、有機エレクトロニクスは、製造、使用、廃棄のいずれの段階においても、エネルギー効率が高く、資源に優しいという特徴があります。
小分子系有機エレクトロニクスは、通常、真空蒸着法を用いて有機材料の薄膜を基板表面に成膜することで製造される。 有機エレクトロニクスは、低コストの溶液処理法を用いて導電性ポリマーから製造することができます。半導体ポリマーを可溶化してインクに加工することで、大型のプラスチックシートに電子回路を直接印刷することが可能になります。これらの材料は、大面積のロール・ツー・ロール製造プロセスに対応しており、低コストでの迅速な量産に向けて容易にスケールアップが可能です。
注目のカテゴリー
当社は、お客様のOLEDおよびPLEDの研究を支援するため、高純度で最先端のドーパントおよびエミッタ材料、ホスト材料、ならびに電荷輸送材料を幅広く取り揃えております。
レーザー、赤外線、近赤外線、化学発光、フォトクロミック、サーモクロミック、フタロシアニン、ポルフィリン系色素をはじめ、発光材料、非線形光学(NLO)材料、導波路材料など、当社の包括的なフォトニクス・光学材料のラインナップで、お客様の研究をさらに輝かせましょう。
有機発光ダイオード(OLED)
有機発光ダイオード(OLED)は、正電荷を帯びて正孔を注入する陽極と、負電荷を帯びて電子を注入する陰極の間に、有機半導体発光層が挟まれた電界発光素子であり、異なる電荷キャリアが半導体発光層へ流れ込むことを可能にする輸送層で構成されています。 電極から注入された電荷が有機層内で再結合することで、直接発光が生じます。OLEDは鮮やかな色と明るい光を生み出し、ディスプレイにおいて優れたコントラストを実現します。有機材料は薄くて柔軟性が高いため、OLEDは曲面ディスプレイ、折りたたみ式や巻き取り式のモバイル機器、ウェアラブルデバイスなどに利用されています。
有機電界効果トランジスタ(OFET)および有機薄膜トランジスタ(OTFT)
有機トランジスタは、高性能エレクトロニクスにおけるフレキシブル集積回路やディスプレイの基本的な構成要素です。トランジスタは電力のオン・オフを切り替えます。ソース電極とドレイン電極は、有機半導体と直接接触しています。ゲート電極は、誘電体絶縁体によって半導体から隔離されています。ゲートに電圧が印加されると、半導体の導電性が変化し、ソースとドレイン間の電流の流れを許可または阻止します。 導体(電極用)、半導体(能動層材料用)、絶縁体(ゲート絶縁層用)に至るまで、すべての構成要素を有機材料で構成することが可能です。薄膜トランジスタは電界効果トランジスタの一種であり、半導体、電極、および絶縁層が支持基板上に薄膜として成膜されています。一般的な電子機器への応用例としては、RFIDタグや電子ペーパーなどが挙げられます。
有機太陽電池(OPV)
有機電子材料は、太陽電池パネルにおいて光を電気に変換するためのドナー材料やアクセプター材料としても使用できます。有機太陽電池(OPV)では、半導体性有機材料からなる光活性層が2つの電極の間に挟まれ、光電流を発生させます。ドナーは太陽光の光子束を吸収するため、ドナー材料は太陽光スペクトルに適合する広い光吸収範囲を持つ必要があります。 ペロブスカイト太陽電池に使用される有機正孔輸送材料(HTM)は、電荷輸送を最大化し、太陽エネルギーを効率的に取り込む点で特に優れていることが実証されている。
関連記事
- 代表的な発光ポリマーの特性について解説しました。高分子有機ELは、フラットパネルディスプレイや照明への応用を視野に現在開発が進められており、発光ポリマーの特性理解と効率向上が急がれています。
- 安定かつ高効率の非ドープ型有機ELを作製するために、多数の凝集誘起発光性(AIE)材料が開発されています。これら素子の発光色は可視光の全領域にわたっており、高性能白色有機ELの作製にも成功しています。
- チエノ[3,2-b]チオフェン系有機半導体は、OFETにおいて高い移動度、安定性および再現性を示します。
- 3次元(3D)プリンティング技術の応用は、個人用のツールから航空宇宙機器に至るまで多岐にわたります。
- 最も重要なデジタル製造技術の1つであり、プリンテッドエレクトロニクスの実現を可能にする主要技術の1つである「インクジェット印刷」について解説します。
- すべて表示 (123)
関連プロトコル
- 自己組織化膜(SAM)作製に推奨されるプロトコールの概要をご紹介します。
- Hydrolyzing agents deprotect protected thiol derivatives, obtaining unstable free thiols during complex compound synthesis for self-assembled monolayers.
- Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks.
- すべて表示 (5)
その他の記事やプロトコルを見る
ご用件について
ご質問がございましたら、カスタマーサポートへお問い合わせ
ください。 または、カスタマーサービスチームまでご連絡ください:
メール:custserv@sial.com
またはお電話:+1 (800) 244-1173
その他のサポート
- クロマトグラム検索
「クロマトグラム検索」機能を使用して、サンプル中の未知の化合物を同定してください。
- 電卓とアプリ
Web Toolbox - 分析化学、ライフサイエンス、化学合成、材料科学のための科学研究ツールおよびリソース。
- カスタマーサポートへのご依頼
お問い合わせページでは、製品のお問い合わせや、注文や納期、お取引やアカウント、ウェブサイトに関するお問い合わせをお申込みいただけます。
- よくある質問
当社の製品やサービスに関するよくある質問については、よくある質問(FAQ)をご覧ください。