Roche®ライフサイエンス製品
画期的な発見は、生物学的プロセスに対する探究心と鋭い洞察力だけでなく、現在利用可能な分子ツールによっても推進されています。研究を進めるにあたっては、ゲノミクス、プロテオミクス、細胞解析などを活用した多面的なアプローチがしばしば採用されます。 お客様の次の発見を実現するため、当社はロシュの生化学試薬の全ラインナップに加え、qPCRおよび核酸精製製品を網羅した包括的な製品群を独占的に提供しています。協業によるイノベーションの精神に基づき、ロシュとのパートナーシップでは、両社の豊かな実績と、製品品質の卓越性を追求し続ける姿勢を融合させ、真にシームレスな体験と世界最高水準の先進的な分子ツール群を提供しています。ロシュとの独自の提携がもたらすメリットに関する詳細については、当社の「ロシュ販売契約」ページをご覧ください。
Products
主要製品紹介
PCR分野のパイオニアであり、現在も業界をリードするロシュの核酸精製、PCR、qPCR製品は、お客様の研究が最初から確かなものとなるよう保証します。さらに、DNAトランスフェクション、細胞の分離および機能解析用の試薬群、ならびにタンパク質プロテアーゼおよびホスファターゼ阻害剤は、遺伝子およびタンパク質発現ワークフロー全体にわたるエンドツーエンドのソリューションを提供します。 ぜひ当社の総合的な製品ラインナップをご覧いただき、次の発見を推進する上で当社がどのようにお役に立てるかをご確認ください。
ゲノム研究
PCR、qPCR、RT-PCR、RT-qPCR、およびDIG標識用試薬とプロトコル
事実上すべての分子生物学研究室において不可欠な技術であるポリメラーゼ連鎖反応(PCR)は、特定のDNA断片を数桁規模で増幅するための、簡便かつ経済的な手法です。当社の専用キットは、さまざまなPCR用途に合わせて最適化されています。ホットスタートPCR試薬により室温でのPCR反応セットアップを可能にするFastStart™ Taq DNAポリメラーゼは、自動装置での使用にも対応しています。
DNAの抽出や増幅にKapa BiosystemsのPCR製品が必要な場合でも、SYBR® Green試薬を利用したKapaのqPCRおよびqRT-PCR製品が必要な場合でも、当社はお客様のPCRに関するあらゆるニーズにお応えします。 SYBR® GreenベースのqPCR試薬は、増幅されたDNAの量を定量化するために、二本鎖DNA分子に結合する蛍光色素を使用しています。FastStart™ Universal Probe Master (ROX) などのプローブベースのqPCR試薬は、ROXを用いて正規化を行うすべてのリアルタイムPCR装置での使用に適しています。 RT-PCR/qRT-PCR用途向けには、「Transcriptor One-Step RT-PCR Kit」が、RNAの迅速かつ高感度で特異的なエンドポイントRT-PCR解析を行うように設計されています。さらに、膜ハイブリダイゼーションやin situハイブリダイゼーションのニーズに対応する「DIG-System」により、その他の核酸標識用途にも容易に対応可能です。
プロテオミクス解析
タンパク質安定化試薬およびプロトコル
対象となるタンパク質の分解や凝集を防ぐことは極めて重要です。これらの要因は、タンパク質の全体的な構造や機能に悪影響を及ぼす可能性が高いからです。これは、緩衝液や溶液にプロテアーゼおよびホスファターゼ阻害剤を添加することで実現できます。 広く引用されているロシュ社のcOmplete™およびPhosSTOP™プロテアーゼ・ホスファターゼ阻害剤は、使いやすく柔軟性の高い錠剤型の製剤であり、それぞれ幅広いプロテアーゼおよびホスファターゼを阻害します。 cOmplete™ プロテアーゼ阻害剤カクテルでは、各水溶性タブレットに、メタロプロテアーゼ、セリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼの阻害剤が幅広く配合されており、ほぼあらゆる組織や細胞から単離されたタンパク質を確実に保護します。 さらに、PhosSTOP™ ホスファターゼ阻害剤カクテル錠剤は、酸性およびアルカリ性ホスファターゼ阻害剤、セリン/スレオニンホスファターゼ阻害剤、チロシンタンパク質ホスファターゼ阻害剤の独自ブレンドを含む、速溶性の水溶性製剤です。
細胞研究
細胞機能、細胞の単離、およびトランスフェクション用試薬とプロトコル
真核細胞へのDNAまたはRNAの導入を伴うトランスフェクションは、遺伝子発現の研究および調節のために広く用いられている手法です。 高いトランスフェクション効率、使いやすさ、再現性を実現するために開発されたX-tremeGENE™トランスフェクション試薬は、トランスフェクションおよび遺伝子発現をノックダウンするためのsiRNA試薬の両方において、生存細胞数の増加と、より生理学的に妥当な結果をもたらします。不均一な細胞集団からデータを取得するために多くの手法が用いられていますが、個々の細胞サブタイプを分離して分析する方が、より有益な情報を得られる場合が多くあります。 コラーゲナーゼおよびLiberase™ リサーチグレード酵素は、幅広い種類の細胞や組織での使用に適しています。さらに、細胞機能を理解することは、細胞の健康状態を評価したり、潜在的な薬剤候補に細胞毒性があるかどうかを判断したりする上でも極めて有益です。ロシュの生化学試薬ポートフォリオには、細胞増殖および細胞死を測定するための最適化されたELISAキットが含まれています。
Brand® GmbHおよびBrandTech®のガラス器具・プラスチック器具、実験室用保管ソリューション、ボトルトップディスペンサー、ピペットおよびピペットチップ、キュベット、ならびに実験室向けの細胞培養・PCR用消耗品。
コーニング®ブランドのガラス・プラスチック製実験器具、ろ過膜、細胞培養用消耗品、およびライフサイエンス向け機器。
創薬研究および治療用バイオプロセス製造向けのCytiva™製品。これには、Whatman®のラボ用ろ過製品、Amersham™のクロマトグラフィーカラムおよび樹脂、組織培養試薬、ならびにタンパク質サンプルの調製、ブロッティング、分析用の製品が含まれます。
Eppendorf®ブランドの円錐形チューブおよびマイクロ遠心管、ピペットおよびピペットチップ、ディスペンサー、遠心分離機、マイクロタイタープレート、ミキサー、分光光度計、ならびに実験室用PCR機器。
関連リソース
- 組織分散ガイド:コラゲナーゼ、ディスパーゼ、およびリベラーゼ酵素種
コラーゲナーゼは、動物の組織を結合させている天然のコラーゲンを分解する酵素であり、さまざまな微生物や多くの動物細胞によって生成される。
- Roche社のPCR試薬・PCRプロトコル
ロシュ社のポリメラーゼ連鎖反応(PCR)試薬とその用途に関する包括的な選定ガイド。
- Rocheタンパク質安定化試薬
Rocheのプロテアーゼおよびホスファターゼ阻害剤カクテルタブレットで、単離後のタンパク質を最大限に保護
- ジゴキシゲニン(DIG)による標識方法
DNAおよびRNA DIGプローブ用のジゴキシゲニン(DIG)による標識方法とキット、ランダムプライミングによるDNA標識、ニックトランスレーションによる標識、5'および3'オリゴヌクレオチド末端標識。
- X-tremeGENE™トランスフェクション試薬に関する比較ガイド
お客様特有のニーズに最も適した細胞型およびアプリケーションを選択するため、メルクのX-tremeGENE™トランスフェクション試薬推奨ガイドをご覧ください。
- Hot Start PCR
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.