おすすめの製品
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
直径
1.75 mm
重量
1 kgeach
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stiron HIPS 3D printing filament:
Material Properties
- The perfect material for evaluating quick prints
- Ideal for ABS support as it can be solved in limonene
- The purity of the material renders a matte surface, pleasant to touch
- Technical prints with ease
Material Properties
- Density: 1.04 g/cm3
- Water absorption: 0.1%
- Tensile modulus: 1800 MPa
- Tensile strain at yield: 1.5%
- Charpy Impact at 23°C: 12 kJ/m2
- MFR: 4g/10min
- Melting point: 240°C
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Click here for more information.
アプリケーション
Stiron HIPS 3D Printing Parameters
- Extruder (nozzle) temperature: 220 +/-10 °C
- Bed temperature: 85+/-10 °C
- Print speed: 60-90 mm/s
- Fan: 0-30 %
- Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
- Plate materials: blue tape, kapton tape, etc.
This product can be used in material extrusion 3D printing technique.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
TRD3D0039-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)