Merck
特殊・スマートポリマー
高い構造強度を必要とする用途に用いられる熱硬化性樹脂チェーン
特殊ポリマーやスマートポリマーは、剛性、靭性、引張強度、低クリープなどの優れた機械的特性を持ち、エンジニアリングプロセスに適しています。これらのポリマーは、ギア、自動車部品、電子デバイスの外装、高強度複合材などの構造用途に最適です。ここでは、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、3Dプリント用フィラメントをご紹介します。 
熱硬化性ポリマー
熱硬化性ポリマー(サーモセット)は、不可逆的に硬化させて最終的な形状に成型することが可能です。以下のようなポリマーがその例です。 
  • アミド芳香族樹脂
  • ビスフェノールAポリマー・エポキシプレポリマー樹脂
  • ホルムアルデヒド共重合体・エポキシ樹脂
  • 光硬化性樹脂
詳しくはこちら
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
熱可塑性ポリマー
熱可塑性ポリマーは、高温でも形状を変えることができる熱加工性などのユニークな特性を持っています。一般的には射出成形や押出成形で使用されます。また、熱可塑性ポリマーは、外部からの刺激によって可逆的に収縮・膨張・回転する人工筋肉(アクチュエーター)として機能する異方性複合材料の補強にも用いられます。例としては、以下のようなものがあります。
  • ポリウレタン・ウレタン前駆体
  • ワックス・オイル
  • ポリフェニレンオキシド熱可塑性樹脂
  • ポリスルホン
3Dプリンティング用ポリマーフィラメント
積層造形(付加製造)アプリケーションに対応するために、3Dプリント用ポリマーフィラメントを幅広く取り揃えています。さまざまなタイプの3Dプリンティング技術に対応しており、迅速なプリント、最小限のノズル詰まり、低反りを可能にし、最終製品の迅速な設計、試作、製造を可能にします。