Merck
1.00494
Parteck® M 100 (Mannitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 421
別名:
D-Mannitol
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H14O6
CAS番号:
分子量:
182.17
UNSPSC Code:
12352107
E Number:
E421
EC Index Number:
200-711-8
MDL number:
eCl@ss:
32039090
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
autoignition temp.
410 °C
quality
E 421
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
particle size
(see specification)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
164-169 °C
solubility
213 g/L
application(s)
3D printing
continuous manufacturing
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tableting
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
General description
With formulation challenges in mind, we have used particle engineering technologies to develop functional excipients specifically for solid dosage forms. The products in our Parteck® portfolio feature unique particle properties tailored for excellent performance in tableting processes, for specific drug delivery technologies, or for solubility enhancement.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Parteck® M excipient achieves excellent compressibility while keeping the API stable throughout your manufacturing process and beyond. Based on directly compressible mannitol, it does not require further processing or high compression forces. The unique and large surface area of Parteck® M excipient enables rapid disintegration and quick release regardless of the dosage. It is well suitable for tableting processesusing direct compression or granulation techniques such as wet granulation androller compaction. Parteck® M is available in different particle sizes.
Features and Benefits
  • High compactibility at low compression forces
  • Rapid disintegration and fast dissolution
  • High dilution potential
  • Non-hygroscopic, exceptionally low content of reducing sugars
  • Uniform doses with homogenous distribution
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
11 - Combustible Solids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
Emprove®プログラムを使用してGMPを遵守します。
Emprove® Dossiersで資格認定を加速し、コンプライアンスを維持し、時間を節約しましょう。
Dossiers をダウンロード
注意: EmproveSuite.comに移動します。ユーザー名とパスワードはSigmaAldrich.comとは別のもので、異なる場合があります。
無料会員登録すると、数分でEmprove® Dossiersにアクセスできます。 購読プランをアップグレードして、Emprove® Suiteの高度でカスタマイズされたコンテンツをアンロックしてください。
お探しのものが見つかりませんか?Emprove® プログラムのヘルプページをご覧ください。.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (例: T1503).
例:
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ