主要文書
1.11685
Millipore
Starch (from wheat)
for biochemistry
別名:
Starch (from wheat), starch native from wheat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H10O5)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
EC Index Number:
232-679-6
NACRES:
NA.79
品質水準
自己発火温度
400 °C
pH
4-7 (25 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
かさ密度
550‑700 kg/m3
保管温度
no temp limit
アナリシスノート
Reducing sugars (as maltose): ≤ 0.5 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.6 %
Loss on drying: ≤ 13 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg