Merck
04100
Sigma-Aldrich
エチルヒドラジン シュウ酸塩
≥96.0% (T)
別名:
Ethylhydrazine ethanedioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H8N2 · C2H2O4
CAS番号:
分子量:
150.13
Beilstein:
3697941
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (T)
不純物
~2% hydrazine
mp
170-173 °C (dec.)
官能基
amine
carboxylic acid
hydrazine
SMILES記法
CCNN.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H8N2.C2H2O4/c1-2-4-3;3-1(4)2(5)6/h4H,2-3H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
DUMHBFMURBWDPC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ethylhydrazine oxalate can be used to synthesize:
  • 1-ethyl-1H-indazoles
  • 3-substituted 1-ethyl-6-methylpyrimido[4,5-c]pyridazine-5,7(1H,6H)-dione derivatives
  • 4-(2-alkyl-5-methyl-2H-pyrazol-3-yl)-piperidines
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
04100-25G:4548173230399
04100-VAR:
04100-INTR:
04100-5G:4548173230382
04100-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Parallel Synthesis of Novel 3-Substituted 1-Ethyl-6-methylpyrimido [4, 5-c] pyridazine-5, 7 (1 H, 6 H)-dione Analogs.
Chen Y, et al.
Synthetic Communications, 40(6), 821-832 (2010)
Regioselective synthesis of 4-(2-alkyl-5-methyl-2H-pyrazol-3-yl)-piperidines.
Dirat O, et al.
Tetrahedron Letters, 47(11), 1729-1731 (2016)
A method for the regioselective synthesis of 1-alkyl-1H-indazoles.
Liu HJ, et al.
Tetrahedron, 69(19), 3907-3912 (2013)
Giorgio Ramadori et al.
Cell reports, 30(11), 3851-3863 (2020-03-19)
Cancer therapy is limited, in part, by lack of specificity. Thus, identifying molecules that are selectively expressed by, and relevant for, cancer cells is of paramount medical importance. Here, we show that peptidyl-prolyl-cis-trans-isomerase (PPIase) FK506-binding protein 10 (FKBP10)-positive cells are