リコンビナント
expressed in yeast
品質水準
フォーム
lyophilized powder
solid
組成
Insulin, ≥75% biuret
標識化の程度
≥1 mol FITC per mol insulin
輸送温度
dry ice
dry ice
保管温度
−20°C
−20°C
詳細
インスリンは、血漿中グルコース濃度が変動すると主に膵臓から分泌されるポリペプチドホルモンです。タンパク質同化ホルモンであり、グリコーゲン、脂肪及びタンパク質など貯蔵物質の産生を促進します。また、末梢組織によるグルコース取込みを誘導し、その結果、血漿中グルコース濃度を制御します。主な作用部位は、肝臓、脂肪組織、及び筋肉です。
アプリケーション
FITC標識‐ヒトインスリンは、インスリントランスサイトーシス研究のため、ヒト脂肪組織微小血管(HAMEC)由来の初代内皮細胞に使用されています。
物理的形状
リン酸緩衝液のナトリウム塩を含有する凍結乾燥粉末
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
I3661PROC:
I3661-BULK:
I3661-5MG-PW:
I3661-PH:
I3661-5MG:
I3661-VAR:
I3661-BULK-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cristina C Clement et al.
Scientific reports, 8(1), 11253-11253 (2018-07-28)
Transport of tissue-derived lymphatic fluid and clearance by draining lymph nodes are pivotal for maintenance of fluid homeostasis in the body and for immune-surveillance of the self- and non-self-proteomes. Yet a quantitative analysis of nodal filtration of the tissue-derived proteome
Espinal J
Understanding Insulin Action: Principles and Molecular Mechanisms (1989)
Mahmoud S Alghamri et al.
ACS nano, 16(6), 8729-8750 (2022-05-27)
Glioblastoma (GBM) is an aggressive primary brain cancer, with a 5 year survival of ∼5%. Challenges that hamper GBM therapeutic efficacy include (i) tumor heterogeneity, (ii) treatment resistance, (iii) immunosuppressive tumor microenvironment (TME), and (iv) the blood-brain barrier (BBB). The
Aaron L Glieberman et al.
Lab on a chip, 19(18), 2993-3010 (2019-08-30)
Pancreatic β cell function is compromised in diabetes and is typically assessed by measuring insulin secretion during glucose stimulation. Traditionally, measurement of glucose-stimulated insulin secretion involves manual liquid handling, heterogeneous stimulus delivery, and enzyme-linked immunosorbent assays that require large numbers
Hanwoong Woo et al.
Molecular brain, 11(1), 37-37 (2018-07-05)
Chronic stress is a psychologically significant factor that impairs learning and memory in the hippocampus. Insulin signaling is important for the development and cognitive function of the hippocampus. However, the relation between chronic stress and insulin signaling at the molecular