Merck
XNAB2RE
Sigma-Aldrich
Extract-N-Amp 血液用PCRキット
sufficient for 1000 extractions, sufficient for 5000 amplifications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
使用法
sufficient for 1000 extractions
sufficient for 5000 amplifications
colorless
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Extract-N-Amp Blood PCR Kitsには、全血からの迅速なゲノミックDNA抽出と、目的遺伝子のPCRを行うための試薬がすべて含まれていますこの新しい抽出システムを用いれば、有機溶媒抽出、遠心、過熱、濾過、アルコール沈殿等のDNA精製処理は一切不要です。また本キットには特別に調製したPCR ReadyMixも含まれており、抽出物から直接増幅することができます。これにより、抗体を用いたホットスタート法による特異的増幅が可能です。
The Extract-N-Amp Blood PCR Kits contain all of the reagents necessary to rapidly extract host genomic DNA from whole blood and amplify targets of interest by direct PCR. This novel extraction system eliminates the need for any type of purification, organic extraction, centrifugation, heating, filtration or alcohol precipitation. The kit also includes a PCR ReadyMix, specially formulated for amplification directly from the extract. This formulation uses an antibody based hot start, for specific amplification.
アプリケーション
Extract-N-Amp Blood PCR Kit has been used to extract DNA from genomes and dried blood spot samples.[1][2][3][4] It has also been used in polymerase chain reaction (PCR).[5][6]
特徴および利点
  • 処理は8分間と効率的で、高速かつハイスループットが実現されています。
  • 有機溶媒抽出、遠心分離、アルコール沈殿等のDNA精製処理は一切不要です。
  • シンプルな3ステップのプロトコールで、特別な装置は不要です。
  • ホットスタート抗体が含まれており、ゲノムDNAのPCR増幅を高特異的に行うことができます。
  • 全血にも血液カードにも使用可能です。
  • 抽出物は4°Cで6カ月以上安定です。
  • Efficient 8 minute prep allows greater speed and throughput
  • No need for any type of purification, organic extraction, centrifugation or alcohol precipitation
  • Simple, 3 step procedure with no special equipment required
  • Hot start antibody included for highly specific PCR amplification of genomic DNA
  • Compatible with multiple format (single tube or 96-well plate)
  • Can be used with whole blood or blood cards
  • Extract stable at 4 °C for at least 6 months
原理
10μgの全血にExtraction Solutionを添加して5分間室温でインキュベ-トするだけで、ゲノムDNAを抽出できます。阻害物質を中和するため、PCRの前にNeutralization Solutionを添加します。次に、PCR ReadyMixにDNA抽出物の一部を添加します。
その他情報
本製品を使用する場合、米国特許番号5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号5,079,352に相当する米国外請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求が適用されます。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
詳細はwww.sigma-aldrich.com/extract-n-ampをご覧ください。
法的情報
本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、取扱説明書に明記された特許に基づく訴訟から免責されます。他のいかなる特許権(5'Nuclease Processの特許権など)も、暗示または禁反言によって明示的に譲渡されることはありません。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
米国特許番号 5,338,671、5,587,287、および対応する他国の特許に基づき、in vitro研究への使用が認可されている抗体です。
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に対応する米国外での請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求が適用されます。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mads Vilhelm Hollegaard et al.
Electrophoresis, 30(14), 2532-2535 (2009-07-30)
Stored surplus of dried blood spot (DBS) samples from neonatal screening programs constitute a vast potential for large genetic epidemiological studies. However, age of the samples and the small amounts of DNA available may limit their usage. In this study
Nicholas Wong et al.
BioTechniques, 45(4), 423-424 (2008-10-16)
Sodium bisulfite treatment followed by PCR and DNA sequencing is widely considered the gold standard for the analysis of DNA methylation patterns. However, this technique generally requires substantial quantities of genomic DNA as starting material and is often associated with
Jun Shi et al.
Cancer research, 67(13), 6417-6424 (2007-07-10)
Idiopathic myelofibrosis (IM) is likely the consequence of both the acquisition of genetic mutations and epigenetic changes that silence critical genes that control cell proliferation, differentiation, and apoptosis. We have explored the effects of the sequential treatment with the DNA
Mads V Hollegaard et al.
BMC genomics, 10, 297-297 (2009-07-07)
Identification of disease susceptible genes requires access to DNA from numerous well-characterised subjects. Archived residual dried blood spot samples from national newborn screening programs may provide DNA from entire populations and medical registries the corresponding clinical information. The amount of
S Ogus et al.
Endocrinology, 144(7), 2865-2869 (2003-06-18)
Transgenic mice overexpressing leptin backcrossed to the C57BL/6J genetic background (LepTg) have a lean phenotype, characterized by a 95% reduction in adipose mass; reduced plasma levels of glucose, triglycerides, insulin, and IGF-1; and a 75% decrease in adipocyte size. High-fat