分析用シリンジ
注入ポートにしっかりと収め、機器を適切に操作し、正確な注入量を確保し、良好な性能を長く保つには、適切なシリンジを選ぶことが重要となります。アプリケーションの関連性、機器との互換性、そしてお客様のニーズに基づいて選択できるようにシリンジを取り揃えています。標準で高品質なHamilton®(ハミルトン)、SGE、VICI® Precision Samplingの分析用ガス/液体試料向けシリンジからお選びください。また、シリンジの付属品や特殊な用途向けにデザインされた特注シリンジもご用意しています。
Products
関連製品資料
- Syringe Care
Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.
- Flyer: Hamilton® Tools for Pharmaceutical Analysis
Many consumables are needed for accurate pharmaceutical analysis. Learn more about how Hamilton® consumables support the pharmaceutical industry.
Hamilton®シリンジ製品
Hamilton®のシリンジにはGastightとMicroliter™の2つの形態があり、主にプランジャーのデザインが異なります。これらは化学的に不活性なシリンジであり、本体はステンレススチール、ホウケイ酸I型ガラス、またはPTFEでできています。精密なPTFEプランジャーチップを備えたGastightシリンジは、液体と気体の両方の試料を漏れなく密封します。ステンレススチール製のプランジャーを備えたMicroliter™シリンジは、適合するガラスバレルに手作業で取り付けられるため、ガラスバレルとの間に密封シールが形成されています。これらのシリンジは、ガラスとの間で沈殿や結合を起こさない均質な液体試料に使用されます。
SGEシリンジ製品
SGEシリンジは、GCとHPLCのオートサンプラーや、GCとLCの手動注入に使用できます。プランジャー保護、ガイド付きプランジャー、SuperfleX™プランジャーを採用したSGEのシリンジオプションは、プランジャーの曲がりやねじれの防止に役立ちます。SGEでは、複数のシリンジ容量を区別するために、クロマトグラフ用シリンジに色分けが導入され、容量が簡単に識別できるようになっています。プランジャーインニードルシリンジは、キャリーオーバーのない完全な試料の変位で定評があります。
VICI®(Valco)シリンジ製品
高品質で信頼性の高いValcoのVICI® Precision Samplingシリンジを液体と気体の両方の試料用に提供しています。内蔵された加圧オプションにより、揮発性の試料を簡単に保管および輸送することができます。針が固定または取り外し可能となっているVICIシリンジは、漏出防止性に優れているため、少量の試料に適しています。