Merck
2-プロパノール
2-プロパノール溶媒
2-プロパノールは第二級アルコールであり、イソプロパノール、イソプロピルアルコール、またはsec-プロピルアルコールとしても知られています。無色透明の極性有機溶媒であり、弱い匂いがあります。2-プロパノールは、水、有機溶媒、さまざまな極性および非極性物質と混和するため、幅広い溶解度を持つ汎用性の高い溶媒となっています。化学反応、抽出、クロマトグラフィー技術の溶媒として広く用いられています。産業用途では、凍結防止剤、速乾性オイル、速乾性インクに使用されます。また、ガム、セラック、精油の溶剤としても使用され、さまざまな燃料電池の燃料の代替品としても使用できます。分子生物学では、2-プロパノールは哺乳類組織からDNAおよびRNAを沈殿させるための生物試薬として用いられています。
2-プロパノールは、生体マトリックスおよびその他の化合物を分離するために、イオン交換クロマトグラフィー、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)および高速液体クロマトグラフィー-質量分析(HPLC-MS)の移動相として使用されています。また、メチルイソブチルケトン調製の前駆体として、および有機揮発性不純物の分析のために使用することもできます。
分析化学における2-プロパノール
HPLCにおける2-プロパノール 
イソプロパノールは、HPLC分離における移動相の成分として使用されます。特定のクロマトグラフィー条件を達成するために、他の溶媒と組み合わせることもできます。
ガスクロマトグラフィーにおける2-プロパノール 
イソプロパノールは、ガスクロマトグラフィーシステムに注入する前にサンプルを溶解または希釈するために使用されます。また、ガスクロマトグラフィー分析前の誘導体化反応の試薬としても利用できます。
分取クロマトグラフィーにおける2-プロパノール
分取クロマトグラフィーは、大量の化合物の分離と精製に使用される技術です。イソプロパノールは、移動相の構成成分として、および分取クロマトグラフィーカラムにサンプルをロードするために使用されます。
液体クロマトグラフィー用(グラジエントグレード)2-プロパノール
イソプロパノールは、移動相の組成が時間とともに変化するグラジエント溶出法でよく使用されます。他の溶媒と組み合わせたイソプロパノールの勾配を使用することで、さまざまな極性を持つ分析物を含む複雑な混合物を効率的に分離できます。
標準物質としての2-プロパノール
イソプロパノールは、ハーブ製剤中の揮発性溶媒をガスクロマトグラフィーで測定する際の医薬品二次標準物質として使用されています。2-プロパノールのUSP標準物質は、規定された品質試験およびアッセイで使用されます。また、イソプロパノールはタバコを分析するための標準物質となります。
重水素化2-プロパノール
2-プロパノール-d8はイソプロパノールの重水素化誘導体であり、2-ヨードプロパン-d7の調製に使用されます。また、ベンゾフェノンの三重項崩壊定数、三重項寿命、光還元速度定数を評価するための溶媒にもなります。
同位体/標識2-プロパノール
標識された2-プロパノール(2-プロパノール-1,3-13C2)は、in vivoでの代謝プロセスを調べるために、核磁気共鳴スペクトル法(MRS)や陽電子放射断層撮影法(PET)などのイメージング技術に使用できます。
無水2-プロパノール
無水2-プロパノールは、乾燥剤として使用でき、合成反応において触媒や試薬を送達するための担体や媒体としても使用できます。アルコールやカルボン酸からエステルやエーテルを合成する際の溶媒としても使用できます。