Merck
テトラヒドロフラン
テトラヒドロフラン溶媒のボトル
テトラヒドロフラン(THF)は複素環式化合物(環状エーテル)であり、有機合成の溶媒として広く使用されています。THFは無色で粘度が低く、比較的高い誘電率を示すため、広範囲の極性および非極性化合物を溶解できます。無機塩、金属錯体、一部のポリマーなどの極性化合物の溶解に特に有効です。
THFは、有機金属化合物の合成のためのグリニャール反応の溶媒としても使用されます。また、重合反応、特にビニルポリマーの重合の反応媒体としても機能します。クロマトグラフィーでは、THFは分光法やその他の分析技術で使用される溶液の調製に利用されます。
テトラヒドロフランは、通常の条件下では比較的安定です。しかし、長期保管すると有機過酸化物が生成する可能性があります。これを軽減するため、ブチル化ヒドロキシトルエン(BHT)を添加することでTHFを安定化できます。BHTは、過酸化物形成に必要とされるフリーラジカルを除去します。
無水テトラヒドロフラン
無水テトラヒドロフランは、グリニャール試薬と反応して反応を妨害する可能性のある水が存在しないようにするために、グリニャール反応の溶媒として使用されます。また、電池研究や電着などの電気化学的用途の溶媒としても使用されます。
高速液体クロマトグラフィー(HPLC)におけるテトラヒドロフラン
テトラヒドロフランは、メタノールアセトニトリルなどの一般的に使用される他のHPLC溶媒よりも高い溶出能を示します。この特性は、極性が似た化合物を分離する場合、またはより強力な溶出が必要な場合に有効です。
重水素化テトラヒドロフラン(テトラヒドロフラン-d8
THF-d8は、プロトン(1H)および炭素13(13C)NMR分光法における重水素化溶媒として、または標準物質として使用されます。
ガスクロマトグラフィーにおけるテトラヒドロフラン
THFは、さまざまな有機化合物を溶解できる極性非プロトン性溶媒です。極性分析物の溶解に特に有効であるため、ガスクロマトグラフィー(GC)における中極性から高極性の化合物の分析に適しています。
Omnisolv テトラヒドロフラン
Omnisolv テトラヒドロフランは、HPLC、液体クロマトグラフィー質量分析法、ガスクロマトグラフィーなどのさまざまな分析技術で使用される非UVの溶媒です。
Emprove ® テトラヒドロフラン
テトラヒドロフランは、医薬品有効性成分(API)の処理および多形スクリーニングのための製剤製造における溶媒として使用されます。