イオンクロマトグラフィー用標準物質
イオンクロマトグラフィー(IC)は、イオン交換樹脂への親和性に基づいて荷電分子を分離します。これには、陽イオン交換と陰イオン交換の2タイプがあります。ICは、水溶液中のイオンを1兆分の1(ppt)の範囲で検出します。pptレベルのイオンを定量的に分析するには最適な方法の1つです。最新の装置やカラムの開発により、ICは高速かつ簡単で、信頼性の高い分析ツールとなりました。
ICシステムのキャリブレーションと品質管理は非常に重要であり、適切な標準物質を選択する必要があります。私たちは、シングルイオン標準物質からマルチイオン標準物質に至るまで、幅広いIC用標準物質を提供しています。これらの標準物質は、環境、食品・飲料、医薬品などの業界で頻繁に使用されています。
私たちのポートフォリオは、有名なCertipur™とTraceCERT™ブランドのCRMで構成されています。これらの認証標準物質は、ISO/IEC 17025およびISO 17034のダブルの認証を受けた施設で製造されています。CRMは、米国国立標準技術研究所(NIST)の標準物質(SRM)にトレーサブルです。
関連製品資料
- Ion Chromatography for Sugar Testing in Food and Environmental Analysis
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.
- Analytix: Organic Acid Certified Reference Materials for IC
マルチイオン標準物質・キット
38品目を超えるアニオンとカチオンの溶液の標準物質を取り揃えています。TraceCERT™製品は、ISO/IEC 17025とISO 17034のダブルの認定を受けた施設で製造された認証標準物質です。
また、イオンクロマトグラフィー用のIQ/OQ/PQキットも用意しています。この製品は、検出の線形性、インジェクターの精度、インジェクターのキャリーオーバーを試験できます。50 mg/kgの標準物質では再現性(インジェクターの精度)を、1000 mg/kgの標準物質では注入時の最大キャリーオーバーを試験します。検出器の線形性を証明するために、5~100 mg/kgの標準物質を使用しています。
アニオン
私たちのポートフォリオでは、TraceCERT™ブランドの40品目を超える無機および有機の単一成分アニオン標準物質溶液を幅広く取り揃えています。製品は1000 mg/Lの濃度で販売されています。
カチオン
アンモニウムをはじめ、よく検査されるアルカリイオン、アルカリ土類イオン、遷移金属イオンなど、15品目のTraceCERT™カチオン認証標準物質溶液を販売しています。すべての製品が1000 mg/Lの濃度で提供されており、ISO/IEC 17025およびISO 17034に基づいて認証されています。
炭水化物・糖類
イオンクロマトグラフィーによる単糖類・二糖類分析のためのTraceCERT™認証標準物質溶液を販売しています。利用できるCRMは、フルクトース、ガラクトース、グルコース、ラクトース、スクロース、グリセロールです。