Merck
セルカウンター
実験機器を用いて実験をしている白衣を着用した人の画像。
増殖速度やセルヘルスをモニターするため、形質転換または不死化の成功確認ならびに増殖を続けるための接種または下流の実験のためには、培養細胞または固形組織から分散させた細胞を正確かつ再現性高く計数することが不可欠です。
目視での計数に依存する血球計算盤のような従来の手動の方法は、いくつかの高リスク条件では適切かもしれません。血球計算盤は広く利用可能ではありますが、ロースループットです。混合、ピペット操作、計算が技術者の正確性に依存し、バイオハザード対象の色素を使用することもあり、データの手動解釈が必要です。自動セルカウンターは、血球計算盤に代わるハイスループットな計数器ですが、最も自動化されたセルカウンターであっても、視覚ベースの技術を用いて少量サンプルから計数を外挿するため、通常は色素および/または専用試薬が必要になります。
Scepter™ 3.0ハンディータイプセルカウンター
手動の計数法は、現代の研究室にとっては時間がかかりすぎますが、多くの自動式カウンターはかさばって値段も高く、少量サンプルを目視で計数する必要があり、特別なチューブや試薬も必要です。
Scepter™ 3.0セルカウンターは、ハンディータイプで唯一の自動セルカウンターであり、培養フード内でコールター法による正確かつ一貫性のある抵抗測定ができる唯一のデバイスです。  他の自動式カウンターはベンチスペースを占有し、物体認識ソフトウェアやマニュアルフォーカス、手動のローディングチャンバーに立脚していますが、Scepter 3.0セルカウンターなら、目視によるシステムに伴う誤差のない、真の自動化が得られます。Scepter 3.0セルカウンターは、その微細加工された、精密工学に基づく微小流体センサーにより、30秒足らずでサンプル当たり数千の細胞を計数して評価作業を行い、正確かつ一貫性のある細胞数を算出します。
Scepter™ 3.0ハンディーサイトメーターは、コールター法による抵抗測定に基づいており、細胞数を迅速、正確かつ再現性高く計測する。
Scepter 3.0ハンディータイプ自動セルカウンター
Millipore®の技術部門が、Scepter™ 3.0カウンターのデザインを改良して、より使いやすくしました。
  • ワイヤレスでデータをプリンタまたは研究室のワークステーションに転送
  • 簡単でエラーのないデータアクセスや転送を可能にするUSBポート
  • データ保存や充電のためにどこにでも載置可能
  • 人間工学に基づいた操作ボタン配置により長時間の使用でも疲れない
  • 大型の見やすいディスプレイ
Cell Comb™スクラッチアッセイにおける細胞遊走の顕微鏡画像
手動で細胞数を計測するための血球計算盤
使い捨て型のMillicell®血球計算盤 
最初の血球計算盤は、血球を計測するために設計されたもので、伝統的に、正確な容量のチャンバーと表面にグリッドの付いた厚手のスライドガラスであり、流体の容量あたりの細胞数を顕微鏡で計数することが可能です。高リスクサンプルを計数する場合は、使い捨て型の血球計算盤を使用することで、壊れやすく危険なガラス製の血球計算盤やカバーガラスを洗浄して再利用する必要がなく、ラボを保護します。使い捨て型Millicell®血球計算盤は、石英グレードの透明度のプラスチック製で、よく知られたノイバウェル型計数チャンバーと同様に使用できます。  シングルユースの血球計算盤をバイオハザード用ゴミ箱に廃棄するため、カバーガラスを取り外したり、計数器を消毒したりする必要がありません。
関連製品資料
ハイライト