その他の細胞培養用血清
血清は、成長因子、ホルモン、接着因子、緩衝剤、微量栄養素の混合物であるため、重要な細胞培養培地用添加剤です。ウシ胎児血清(FBS)は培養培地を強化するために用いられる最も一般的な血清ですが、これ以外の多くの動物血清も種特異的およびその他の細胞培養アプリケーションでの培地への添加で用いられています。種特異的な動物血清製品は、細胞の本来の状態に非常によく似た環境を提供し、健全な細胞の増殖を促進します。以下の血清製品を提供しています。
新生仔ウシおよび成ウシ血清
新生仔ウシ血清は、多くの培養アプリケーションの培地、および低抗体価が細胞に影響を及ぼさない場合に、費用対効果の高いFBSの代替品として利用できます。成ウシ血清も同様に、成長や増殖を促進するための基本培地への添加剤として用いることができます。以下からお選びください。
- 配合飼料を与えられたウシ由来の鉄補充血清
- 米国産またはニュージーランド産ウシ血清
- 米国産成ウシ血清(ABS)
その他の動物種由来血清
ウシ血清以外の動物種に由来する血清も、より費用対効果の高い代替品として基本の細胞培養培地に使用されたり、その他のアプリケーションで用いられたりします。例えば、ウマおよびブタ血清はヒトや動物で使用するワクチンの製造に用いられてきました。
私たちは、以下のさまざまな動物種由来の血清を提供しています。
- ニワトリ
- ブタ
- ヤギ
- ウマ
- ヒツジ
- ウサギ
関連製品資料
- ウシ胎児血清(FBS)– 知っておくべきこと
細胞培養にウシ胎児(または子ウシ)血清を使用する際の基本と、調達や規制が細胞アッセイ用血清の価格にどのように影響するのかご確認ください。
- Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Mesenchymal Stem Cell Culture Protocols
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
- レンチウイルス形質導入(トランスダクション)プロトコル
安定で長期的な遺伝子サイレンシングおよび表現型の変化を達成するための、MISSION shRNAレンチウイルス粒子の形質導入(トランスダクション)の詳細な手順
- Subculture of Adherent Cell Lines
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
- /language-masters/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/subculture-of-semi-adherent
- Cell Culture Protocol 10: Testing Cells for Mycoplasma Contamination by Hoechst DNA Staining
Cell culture protocol for testing cell lines for mycoplasma contamination using indirect DNA staining using Hoechst 33342.
- Brochure: Cell Culture Manual
- 細胞および組織培養用血清に関するFAQ
FBSおよびその他の血清製品に関するよくあるお問い合わせ(FAQ)への回答および関連製品のリンクはこちら。