培養中の汚染を低減するために重要な滅菌ラボ用培地フィルターを用いて、粒子汚染を除去し、液体試薬を滅菌し、ラボの試薬、バッファー、培地の溶液を精澄化します。私たちのろ過滅菌ソリューションは、高性能メンブレンを特徴とし、シリンジフィルター、吸引式フィルターユニット、ボトルトップフィルターなど、多様なフォーマットで利用可能です。Stericup®フィルターユニットは、150~1,000 mLの処理・貯蔵に用いる回収フラスコと組み合わせて使用することができます。
Millipore®滅菌フィルター
ろ過滅菌デバイスは、細胞培養培地、細胞培養試薬、緩衝液、生物学的サンプル、タンパク質サンプルなどの微生物汚染を清浄化および防止するために使用されます。これらのデバイスは、感受性が高く熱に不安定な生化学的成分を分解する可能性のあるオートクレーブに代わるものです。私たちは、細胞培養、長期保存用試薬の調製、その他の用途に使用する小容量から大容量のMillipore®滅菌フィルターを提供しています。
Stericup®吸引ろ過フィルター
Stericup®ろ過デバイスは、数十年にわたって研究者からの高い信頼を得てきた培地およびバッファー用ろ過システムです。次世代のStericup®クイックリリース吸引式ろ過デバイスは、人間工学に基づいたデザインにより、Millipore®メンブレンの優れた性能で通常の細胞培養培地を保護しつつ、さらに使いやすく洗練されたものになるように、ろ過プロセスを進化させました。
Millipore®の研究者たちの思いは、世界で非常に信頼性の高いろ過滅菌デバイスを提供することに留まりません。私たちは、サステナビリティを重要な観点と捉え、ラボにおけるサステナビリティ目標の達成を手助けするため、信頼性の高い滅菌フィルターデバイスの設計にも注力しています。Stericup® EおよびSteritop® Eフィルターは、何十年にもわたって世界中の細胞培養研究者に選ばれ、確固たる信頼を得てきたろ過滅菌デバイスと同じ性能を維持したまま、市販の培地ボトルに直接装着することにより、プラスチック製のフィルターファネルを不要にし、プラスチック廃棄物を最大48%削減しました。
その他のカテゴリー
MultiScreen®96ウェルおよび384ウェルフィルタープレートは、ハイスループットスクリーニング用にさまざまなメンブレンを取り揃えています。