ハロゲン化試薬
有機化学者にとって、ハロゲン化は水素原子をハロゲン原子(フッ素、塩素、臭素、またはヨウ素)で置換するための基本的なツールです。さまざまなカップリングプロトコル(鈴木、Stille、薗頭など)や求核置換反応におけるハロゲン化試薬の使用は一般的であり、多くの事例が次々と報告されています。
ハロゲン導入のための合成法はすでにいくつかありますが、その他のハロゲン含有構造要素を導入するための効率的で実践的な方法、特に合成後期における方法(特に高収率かつ穏やかな条件下での反応)はまだ必要とされています。すぐに使用できるように調製されたハロゲン化試薬は、多くの合成ステップで使用でき、その多くは合成工程終盤での使用にも適しています。
私たちの製品ポートフォリオには、臭素化、塩素化、フッ素化、ハロボレーション、およびヨウ素化のハロゲン化試薬があります。AlkylFluor、XtalFluor®、PhenoFluor™、およびPyFluorなどの製品では、空気中でも安定な脱酸素的フッ素化の試薬オプションがあります。私たちは、最先端のハロゲン化基質を提供することでお客様の研究をサポートすることに尽力しています。