Merck
有機リチウム試薬
白色の丸の上の「M」のロゴと丸の下端の周りの赤色の「Sure|Seal<sup>™</sup>」という文字が描かれているボトルキャップの拡大写真。
SchlenkとHoltzにより発見されて以来、リチオ化反応は現代の工業合成において確立された技術となりました。化学における未知の領域を探索するために非常に複雑な天然物を合成し、新たな化学構造を得ることが求められる中、有機リチウム試薬は既知結合の形成(求核付加や求核置換など)や有機合成の新技術の開発において欠かせない要素です。 
強塩基の求核剤である有機リチウム化合物は、有機合成における重要な中間体および強力な試薬として、非常に重要な位置を占めています。 
詳しくはこちら
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
アプリケーションの選択:
  • 有機リチウム試薬は、多くのクロスカップリング反応に用いられています。
  • ブチルリチウム異性体のn-ブチルリチウム、キラルなsec-ブチルリチウム、およびt-ブチルリチウムは、有機合成においてそれぞれ重合開始剤、sec-ブチルカルボアニオン源、およびグリニャール反応における強力な塩基として広く使用されています。
  • 立体化学的に高度濃縮された有機リチウム化合物は、汎用性が高く、立体選択的合成において需要の高い合成中間体です。
有機リチウム試薬は空気と湿気に対して高い感受性が認められることから、試薬の寿命を延ばすためにSure/Seal™ボトルを用いた最高品質の包装を用いています。小型のボトルでは、試薬を使用する際の針刺し回数が少なくてすみます。そのため、無駄を減らし、不安定な試薬の分解を抑えるために、Sigma-Aldrich®が提供する有機金属試薬の多くは、25 mLのSure/Seal™ボトル包装のみに移行しつつあります。
Sigma-Aldrich®は確かな有機リチウム試薬を提供し、お客様の科学的発見に貢献します。