血液型診断用試薬
試薬
血液型診断用試薬のMillipore®ポートフォリオは、ヒトまたはマウスモノクローナル抗体から製造され、低タンパク質希釈液で調製されています。これらのモノクローナル試薬にはポリクローナル製品より優れた長所が多くあります。
- 高い特異性 – 抗体の汚染リスクはない
- ロット間の一貫性
- 低いバイオハザードリスク
- IgM抗体は直接凝集が可能であり、反応に間接抗グロブリン試験を必要とせず、直接抗グロブリン試験陽性の細胞のタイピングにも使用できる
私たちは、EU指令98/79/ECの要件に適合した試薬の大規模なポートフォリオを提供しています。これらの試薬は、バルク、研究用試薬、BIOSCOT™ CEマーク付きラベル表示バイアルまたはラベル非表示バイアルを含む幅広い市販品のオプションで提供されます。
長年にわたり他国でお客様の製品登録を支援してきた経験から、お客様の製品がMillipore®のラベル表示があるものであろうと、お客様独自のトレードドレスのものであろうと、お客様の製品登録をサポートすることが可能です。
BIOSCOT™ラベル表示試薬は、どの地域のお客様も入手できません。
バルク試薬、研究用試薬およびラベル非表示バイアルは、反応性や属性がBIOSCOT™ CEマーク付き試薬と同じです。バルク試薬とラベル非表示バイアルは製造用または非診断用です。研究用としてラベル表示された試薬は臨床診断用途では使用できません。試薬カタログをご覧ください。
関連動画
Blood Typing Monoclonal Antibodies視聴はこちら
標準化された中間体、FFMU、バルク試薬、抗体および研究用試薬によるさまざまなタイプの幅広いモノクローナル抗体をご覧ください。