Merck
血液型診断用中間体(FFMU)
製造用(FFMU)血液型診断用抗血清の入った大小のボトル
原材料
製造用(FFMU)血液型診断用中間体のMillipore®ポートフォリオには、ヒトまたはマウスモノクローナル抗体を発現する細胞株由来の標準化された細胞培養上清液があります。これらのFFMU中間体は血液型診断用試薬またはデバイスの調製に使用されます。希釈、混合(必要に応じて)、化学的添加により、製造業者は特定のアプリケーションに適した反応性プロファイルを持つ自社の最終試薬またはデバイスを調製することができます。各バッチの力価は内部基準バッチの力価に一致するよう慎重にコントロールされます。すべてのFFMUに、保存剤として0.1%(w/v)アジ化ナトリウムが含まれています。
FFMU抗体シリーズのほとんどは現在、協同製造協定の下、米国食品医薬品局に認可されています。
研究用ヒトIgGモノクローナル抗体
研究用ヒトIgGモノクローナル抗体は、血液型診断用ヒトIgGモノクローナル抗体を発現する細胞株由来の清澄化された細胞培養上清液です。このIgGモノクローナル抗体は、間接抗グロブリン試験に反応します。これらの製品は、技能検定用キット、内部テストコントロールまたは教育用サンプルなどの非IVD試薬またはデバイスの製造を希望している製造業者が使用するためのものです。FFMUカタログをご覧ください。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
関連動画
白衣と明るい青色のゴム手袋を着用した人物が作業を行っているプロフェッショナルな場面を描いた画像。彼らは、さまざまな装置が配置された実験室で機器を操作したり、実験を行ったりするなど、細かな作業に取り組んでいる。
Blood Typing Monoclonal Antibodies
標準化された中間体、FFMU、バルク試薬、抗体および研究用試薬によるさまざまなタイプの幅広いモノクローナル抗体をご覧ください。
視聴はこちら