ピペットチップ
ピペットチップは、液体を正確かつ精密に分注するためのピペッターに使用される使い捨てのプラスチック製チップです。さまざまな種類のピペッターに適合する多様なサイズと形状のものが市販されており、使用されています。
詳細はこちら
Eppendorf® epT.I.P.S.ピペットチップ
標準的なEppendorf Quality、Biopur®、PCR clean and low retention、Dualfilter T.I.P.S®オプションで利用可能であり、細胞培養、薬理試験、微生物試験、タンパク質精製、ゲノミクス、またはPCRにおける用途に優れています。
Eppendorf® Combitips Advanced™ピペットチップ
これらのリピーターピペットチップには、以下のようにさまざまな種類があります:Eppendorf Quality、Biopur®、PCR clean、法医学DNAグレード。Biopur®チップは生きた微生物の存在が実験の完全性を脅かす可能性のある場合の用途に適しています。さらに、発熱性物質が含まれないため、エンドトキシンが絶対的に存在しないことが保証されます。この特長は、細胞培養、薬理試験、医学研究などの取り組みに不可欠です。一方、PCR cleanチップおよび法医学DNAグレードチップは、DNA抽出、サンプル処理、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)セットアップ用に特別に設計されています。
BRAND®ピペットチップ
BRAND®ピペットチップは無色のポリプロピレン製チップで、滅菌タイプと非滅菌タイプをご用意しています。ジ(2-ヒドロキシエチル)メチルドデシルアンモニウム(DiHEMDA)およびオレアミドを含有しない原料を用いて製造されています。容量範囲は0.1 μL~10 mLで、121℃でオートクレーブ可能です。滅菌チップはβ線照射により消毒されています。また、ラックとしてバルクで購入することもできます。
Corning®ピペットチップ
管理された成形環境で製造されているため、すべてのチップ容量で正確性と精度が保証されています。発熱物質フリー、ヒトDNAフリー、RNase/DNaseフリーであり、無菌状態で提供されます。
ART® Self-Sealing Barrierピペットチップ
精密成形チップは、サンプルの吸引や送達中のキャリーオーバー汚染を防ぐことが保証されています。すべてのARTチップは、RNase、DNase、DNA、発熱物質フリーであることが認定されています。ARTチップは、遺伝学研究、法医学検査、一般的なPCR実験、放射性同位体サンプル採取における使用に理想的です。容量範囲は10 μL~5 mLです。エルゴノミクスが優れており、保持力が低いSoftfitもご用意しています。また、有機溶剤をピペッティングする際のピペッター保護に最適なSolvent Safeカーボンフィルターが付属しています。
Axygen Maxymum Recovery® Microvolumeピペットチップ
非滅菌のポリプロピレン製で、発熱物質フリーであり、オートクレーブ可能です。さまざまなシングルチャネルおよびマルチチャネルピペッターとの互換性があります。RNaseおよびDNaseを含みません。また、確実な取り付けを保証し、液体の漏出を防ぐためのリングが内側に付いています。
Corning® Axygen® Automationチップ
透明なポリプロピレン製で、滅菌タイプと非滅菌タイプでご用意しています。RNase、DNase、ヒトgDNAをまったく含みません。液体の正確な分注に理想的であることから、さまざまな自動液体処理システムに使用できます。
Finnpipette®ピペットチップ
Finnpipette®チップには、透明タイプと着色タイプがあります。非滅菌ピペットチップに分類されます。ピペッティング作業における正確性と精度で知られており、疎水性の一貫して滑らかな設計が特長で、望ましくない液体保持を防ぎます。