シャーレ
シャーレは、透明なプラスチック(通常はポリカーボネートまたはポリスチレン)またはホウケイ酸ガラス製の浅い容器であり、蓋付き・蓋無しのタイプがあります。微生物検査で一般に使用され、細菌や真菌などの微生物を培養・観察できます。シャーレは微生物が増殖するための無菌環境を提供し、通常は微生物の生育を支持する栄養豊富な寒天基質を充填して使用します。また、食品産業における細胞培養や品質管理試験などの用途にも使用されています。使い捨ても再利用も可能であり、再利用できるタイプは繰り返し行われる滅菌手順(湿潤または乾燥)に耐えることができます。
ポリカーボネート/ポリスチレンシャーレ
NuncおよびNunclon®細胞培養用シャーレ
滅菌済み、γ線照射済みで、ポリスチレン製の円形シャーレです。表面処理タイプと無処理タイプがあり、通常はベント付き/無しの蓋がついています。一般に細胞培養で使用されます。
Corning® Falcon®細菌検査用シャーレ
滅菌済み。ポリスチレン製(非リサイクル品)であるため透明性が確保されています。蓋付きです。微生物培養に適しています。
Corning®細胞培養用シャーレ(表面処理)
滅菌タイプと非滅菌タイプでご用意しています。ポリスチレン製であるため透明性が確保されています。最適な換気を行うため、ベントが3つ付いた蓋が付属しています。形状は円形または角形で、標準または強化プラスチック製でご用意しています。
Greiner細胞培養シャーレ
滅菌済み。ポリスチレン製であるため透明性が確保されています。蓋付きです。細胞付着の最適化または阻害に特化した、組織培養用または超低付着処理済みのタイプもご用意しています。
TPP®組織培養用シャーレ
滅菌済み、γ線照射済みで、光学的に透明な高グレードポリスチレン製の円形シャーレです。ベースが組織培養用に処理されており、取り扱いやすいように底に鋸歯状のリングが付いています。
ペトリパッド付きシャーレ
使い捨てプラスチック製の単回使用向けシャーレです。メンブレンろ過で捕捉される微生物の培養用に吸収性のペトリパッドが装填されています。この製品は、酵母および糸状菌、総数、大腸菌などの特定の微生物の検出や計数など、さまざまなアンプル培地ラインに対応しています。
ガラスシャーレ
Pyrex®シャーレ
Pyrex®シャーレはホウケイ酸ガラス製の平板で透明なシャーレで、蓋付きです。このシャーレのエッジは、機械的強度を高め、底と蓋の側壁の間に均一なスペースを確保するためのbeaded designを特徴とし、側面の凝結水によって引き起こされる毛細管作用を効果的に最小限に抑えます。滅菌操作が日常的に行われているラボで通常使用されているどの方法でも、化学的または熱的な影響を受けません。
BRAND®シャーレ
Brand®シャーレは非滅菌タイプのシャーレです。ソーダ石灰ガラス製で蓋付きです。ベースと蓋はいずれも平板で、気泡や筋がありません。
Aldrich Essentialsシャーレ
非滅菌タイプのシャーレです。ソーダ石灰ガラス製です。表面は無処理で、蓋付きです。
Foxx Life Sciences Borosil®培養/シャーレ
高品質の使い捨てシャーレです。ほとんどの自動化システムと互換性があります。光学透明性に優れているため、顕微鏡での使用に適しています。スタッキング可能な設計であるため、インキュベーター内のスペースを大幅に節約できます。通気シャーレには高めの蓋が付いており、ガス交換と蒸発が良好になるのに対して、非通気シャーレには平らな蓋が付いており、蒸発を防ぎ、長期間のインキュベーションが可能であるため、特に嫌気性菌に適しています。これらの無菌性シャーレは、低バイオバーデン条件下のクリーンルームで製造され、すべての用途において良好な結果が保証されています。
Corning®ソーダ石灰シリカガラスシャーレ
再利用可能な非滅菌タイプの円形シャーレです。ソーダ石灰ガラス製で、蓋付きです。
Duran®シャーレ(仕切り付き)
仕切り付き・仕切り無しのタイプをご用意しています。寒天の調製に使用可能であり、生物学的研究や臨床研究に利用できます。