SMC®アッセイによる高感度検出、ゴールドスタンダードのELISA、またはLuminex® xMAP® 技術を用いた豊富なマルチプレックスアッセイのいずれにおいても、繰り返し実験を最小限にし、各サンプルから信頼できるデータを取得できるようサポートします。これにより、次のステップで最善の決定を行うことができます。1分子カウント(SMC®)装置、キット、試薬、Luminex®装置を用いたマルチプレックスバイオマーカー検出用MILLIPLEX®キット、および幅広いラインナップのサンドイッチELISAを含む、イムノアッセイプラットフォームをご紹介します。
ELISA(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay、酵素結合免疫吸着測定法)キット
ELISA(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 、酵素結合免疫吸着測定法)は、マルチウェルプレートを用いたイムノアッセイで、アッセイの構成要素の1つ(通常は抗体またはサンプル)を固体表面(この場合はプレート)に吸着させて測定する方法です。ELISAは、比較的低コストで、迅速、定量的、高感度でアナライト検出が可能であり、最もシンプルなアッセイフォーマットの1つとなっています。また、ELISAを簡単に、よりハイスループットなスクリーニング法に適応させることで、1回で多数のサンプルを検査できるようになります。
Luminex®用MILLIPLEX®マルチプレックスアッセイ
時間とサンプルは非常に貴重なため、最も高度に検証されたLuminex® 用MILLIPLEX® マルチプレックスアッセイをご利用ください。堅牢なアッセイ性能データがすべてのプロトコルに記載されており、高品質のデータを保証します。
その他のカテゴリー